安全性情報
3301
Sigma-Aldrich
17β-Estradiol
17β-Estradiol
≥97% (HPLC), solid, estrogenic hormone, Calbiochem
別名:
17β-Estradiol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H24O2
CAS番号:
分子量:
272.38
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
製品名
17β-Estradiol, Most potent mammalian estrogenic hormone.
品質水準
詳細
RTECS - KG2975000
Merck USA index - 14, 3703
アッセイ
≥97% (by assay)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
white to off-white
溶解性
ethanol: 5 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O[C@@H]1[C@@]2([C@H]([C@H]3[C@H](CC2)c4c(cc(cc4)O)CC3)CC1)C
InChI
1S/C18H24O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3,5,10,14-17,19-20H,2,4,6-9H2,1H3/t14-,15-,16+,17+,18+/m1/s1
InChI Key
VOXZDWNPVJITMN-ZBRFXRBCSA-N
警告
Toxicity: Harmful & Carcinogenic / Teratogenic (E)
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
3301:
3301-GM:
3301-1.1ML:
3301-800GM:
3301-400GM:
3301-1GM:
3301-0GM:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
質問
  1. how long can you store the product at 4C after dissolving the product in ethanol ?
    1 回答
    1. When stored refrigerated at 2 - 8°C, de-gassed stock solutions are stable for up to 6 months. Alternatively, stock solutions may be stored frozen at -20°C for up to 3 months. Avoid repeated freeze/thaw cycles.
      役に立ちましたか?
レビュー
アクティブなフィルタ
  1. Bucharest
    • 2件のレビュー
    • 2件の投票
    星4/5個です。
    fit for the purpose
    Low solubility in water, as known. Would recommend the Cyclodextrin-encapsulated form (E4389) for application that require only water or media as solvent.
    Googleで翻訳する