スキップする
E1024
エストラジオール
meets USP testing specifications
別名:
β-エストラジオール, 1,3,5-エストラトリエン-3,17β-ジオール, 17β-エストラジオール, 3,17β-ジヒドロキシ-1,3,5(10)-エストラトリエン, ジヒドロフォリクリン
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
1 g
出荷予測2026年8月03日fromŽsìŽs‘å’¬368
¥13,400
25 g
カートの在庫状況を確認する
¥88,700
100 g
カートの在庫状況を確認する
¥316,000
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C18H24O2
CAS番号:
分子量:
272.38
UNSPSC Code:
12352104
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-023-8
Beilstein/REAXYS Number:
1914275
MDL number:
¥13,400
出荷予測2026年8月03日詳細
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
agency
USP/NF, meets USP testing specifications
form
powder
mp
176-180 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
O[C@H]1CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CCC4=CC(O)=CC=C4[C@@]3([H])CC[C@@]21C
InChI
1S/C18H24O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3,5,10,14-17,19-20H,2,4,6-9H2,1H3/t14-,15-,16+,17+,18+/m1/s1
InChI key
VOXZDWNPVJITMN-ZBRFXRBCSA-N
Biochem/physiol Actions
閉経前に卵巣から分泌される主要なエストロゲンです。
閉経前に卵巣から分泌される主要なエストロゲンです。エストロゲンは、遺伝子転写によるタンパク合成を調節することにより、胚発生期や思春期におけるメス表現型の発達を誘導します。また、ゴナドトロピン産生を促すことにより排卵を誘発します。エストラジオールへの曝露は乳癌の発生率や増殖を増強します。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
E1132E27581250008
description
meets USP testing specifications
description
analytical standard
description
BioReagent, powder, suitable for cell culture
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
form
powder
form
-
form
powder
form
-
mp
176-180 °C (lit.)
mp
176-180 °C (lit.)
mp
176-180 °C (lit.)
mp
176-180 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
agency
USP/NF, meets USP testing specifications
agency
-
agency
-
agency
USP
Gene Information
human ... ESR1(2099), ESR2(2100), ESRRB(2103), GPER(2852), SERPINA6(866)
mouse ... Esr1(13982), Esr2(13983), Esrra(26379)
rat ... Afp(24177), Ar(24208), Esr1(24890), Esr2(25149), Shbg(24775)
Gene Information
human ... ESR1(2099), ESR2(2100), ESRRA(2101), ESRRB(2103), GPER(2852), SERPINA6(866)
mouse ... Esr1(13982), Esr2(13983), Esrra(26379)
rat ... Afp(24177), Ar(24208), Esr1(24890), Esr2(25149), Shbg(24775)
Gene Information
human ... ESR1(2099), ESR2(2100), ESRRA(2101), ESRRB(2103), GPER(2852), SERPINA6(866)
mouse ... Esr1(13982), Esr2(13983), Esrra(26379)
rat ... Afp(24177), Ar(24208), Esr1(24890), Esr2(25149), Shbg(24775)
Gene Information
human ... ESR1(2099)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under エストラジオール
pictograms
Health hazardEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
保管分類
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
1–8/8 質問  
  1. Is your estradiol and testosterone sterile?
    1 回答
    1. This product is not sterile. Prepared solutions would need to be filter-sterilized. Please see the link below to review a sterile Estradiol product option:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/e2257
      Currently, a sterile testosterone product is not available. Testosterone product T1500, while not sterile or tested for use in cell culture, has been used successfully by other researchers in culture applications. Please see the link below to review an example publication:
      https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0090955624033695?via%3Dihub
      Please see the link below to review this testosterone product option:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/t1500
      役に立ちましたか?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  4. Is product E1024 soluble in DMSO? If so, what is the recommended initial stock concentration to make?
    1 回答
    1. This product has not been tested for solubility in DMSO, however various sources report that it is soluble at 20 mg/mL.
      役に立ちましたか?
  5. What is the solution stability of Product E1024, Estradiol?
    1 回答
    1. Since this material is air sensitive, it is best to prepare solutions fresh.
      役に立ちましたか?
  6. What is Product E1024, Estradiol, soluble in?
    1 回答
    1. It is soluble in ethanol, acetone, dioxane, and sparingly in vegetable oils.
      役に立ちましたか?
  7. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 回答
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      役に立ちましたか?
  8. What is the working range of Product E1024, Estradiol?
    1 回答
    1. For cell culture applications, the working range of this compound is 0.2 - 10 ng/mL.  For cell culture tested beta-estradiol, please refer to Sigma-Aldrich Prod. Nos. E2758 and E2257.