Merck
E4389
Sigma-Aldrich
β-エストラジオール-水溶性
BioReagent, suitable for cell culture
別名:
シクロデキストリン包接化17β-エストラジオール
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥49,700
¥49,700
出荷可能日2025年4月10日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥49,700
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥49,700
出荷可能日2025年4月10日詳細
バルクの問い合わせ
由来生物
synthetic (organic)
無菌性
non-sterile
製品種目
BioReagent
フォーム
powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
溶解性
H2O: 25 mg/mL, clear to slightly hazy
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1CC[C@@H]2O.C[C@@H]5[C@@H](O)[C@@H]6O[C@H](CO)[C@H]5O[C@H]7O[C@H](CO)[C@@H](O[C@H]8O[C@H](CO)[C@@H](O[C@H]9O[C@H](CO)[C@@H](O[C@H]%10O[C@H](CO)[C@@H](O[C@H]%11O[C@H](CO)[C@@H](O[C@H]%12O[C@H](CO)[C@@H](O6)[C@H](O)[C@H]%12O)[C@H](O)[C@H]%11O)[C@H](O)[C@H]%10O)[C@H](O)[C@H]9O)[C@H](O)[C@H]8OCCCO)[C@H](O)[C@H]7O
InChI
1S/C46H78O35.C18H24O2/c1-12-20(55)40-68-13(5-48)32(12)75-41-26(61)25(60)37(18(10-53)69-41)81-46-39(67-4-2-3-47)31(66)38(19(11-54)74-46)80-45-30(65)24(59)36(17(9-52)73-45)79-44-29(64)23(58)35(16(8-51)72-44)78-43-28(63)22(57)34(15(7-50)71-43)77-42-27(62)21(56)33(76-40)14(6-49)70-42;1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h12-66H,2-11H2,1H3;3,5,10,14-17,19-20H,2,4,6-9H2,1H3/t12-,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31+,32+,33-,34-,35-,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-,43-,44-,45-,46-;14-,15-,16+,17+,18+/m11/s1
InChI Key
XMURHKLFGRLVRW-JKDYGSMVSA-N
詳細
β-エストラジオールは天然のヒトエストロゲンです。これは、乳房と生殖上皮の成長、長骨の成熟および二次性徴の発達に不可欠です。[1]エストラジオールは、未熟な生殖細胞、精子、Leydig(ライディヒ)細胞およびセルトリ細胞によって産生されます。[2]β-エストラジオールは更年期(閉経期)ホルモンとして作用します。これは、女性の性腺機能低下症または原発性卵巣機能不全の補充療法に関与しています。β-エストラジオールのレベル低下は、心臓病と骨粗鬆症に関連しています。[1]エストラジオールは、セルトリ細胞の増殖、イオン輸送の調節、およびアポトーシスの制御に重要な役割を果たします。これは、精子濃度、運動性および形態を維持します。[2]
アプリケーション
ββ-エストラジオールは次の用途で使用されています。
  • 分化した脂肪細胞の培養[3]
  • ラットのエストラジオール処理[4]
  • In vitroにおける卵母細胞成熟[5]
ββ-エストラジオールは、細胞の分化および形質転換(腫瘍形成能)の研究に使用されています。この製品の結合アッセイへの使用は推奨されません。
包装
容量はエストラジオ-ルの量に基づいています。
その他情報
固形分1 gあたり40~55 mgのエストラジオ-ルを含み、残りは2-ヒドロキシプロピル-β-シクロデキストリンが配合されています。
ピクトグラム
Health hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
E4389-VAR:
E4389-BULK:
E4389-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Mathanraj Packiam et al.
Infection and immunity, 78(1), 433-440 (2009-11-11)
Acute gonorrhea in women is characterized by a mucopurulent exudate that contains polymorphonuclear leukocytes (PMNs) with intracellular gonococci. Asymptomatic infections are also common. Information on the innate response to Neisseria gonorrhoeae in women is limited to studies with cultured cells
Jody L Heerema et al.
Hormones and behavior, 101, 85-93 (2017-10-02)
Olfaction is critical for survival, facilitating predator avoidance and food location. The nature of the olfactory system changes during amphibian metamorphosis as the aquatic herbivorous tadpole transitions to a terrestrial, carnivorous frog. Metamorphosis is principally dependent on the action of
Keith T Akama et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 23(6), 2333-2339 (2003-03-27)
Estrogens induce synaptogenesis in the CA1 region of the dorsal hippocampus during the estrous cycle of the female rat. Functional consequences of such estrogen-mediated synaptogenesis include cyclic changes in neurotransmission and memory. At the molecular level, estrogen stimulates the rapid
Impact of l-carnitine on lipid content and post thaw survivability of buffalo embryos produced in vitro
Verma M, et al.
Cryobiology, 82(, 99-105 (2018)
Estradiol activates PI3K/Akt/GSK3 pathway under chronic neurodegenerative conditions triggered by perinatal asphyxia
Saraceno GE, et al.
Frontiers in Pharmacology, 9, 335-335 (2018)
質問
1–4/4 質問  
  1. what is the molecular weight of E-4389 product?
    1 回答
    1. This is a dual-component product. A single molecular weight does not apply. The molecular weight of the B-estradiol is 272.38 grams per mol, and the molecular weight of the 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin is 1396 grams per mol. The package size of 100 mg is in reference to the B-Estradiol. This product contains 40 - 50 mg per gram solid. The lot-specific B-estradiol content is reported in the Certificate of Analysis.
      役に立ちましたか?
  2. What is the storage stability of E4389, β-Estradiol - Water Soluble (25 mg/mL complex) in distilled water at 4C, -20C, or -80C?
    1 回答
    1. This product is stable for 6 months at -20°C in a non-defrosting freezer after solubilizing in distilled water. There is no stability data for this product at 4°C or -80°C.
      役に立ちましたか?
  3. How do I calculate the molarity of product E4389, β-Estradiol - Water Soluble?
    1 回答
    1. Product E4389 (β-Estradiol-Water Soluble) is a complex of β-Estradiol and cyclodextrin. Cyclodextrin is used to aid in the solubility of β-Estradiol into water. In order to prepare a molar solution of β-Estradiol you will have to base it on the β-Estradiol content in the solution and not the entire complex.
      役に立ちましたか?
  4. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 回答
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.