Merck
E8875
Sigma-Aldrich
17β-Estradiol
≥98% (HPLC), powder, estrogenic hormone
別名:
1,3,5-エストラトリエン-3,17β-ジオール, 17β-エストラジオール, 3,17β-ジヒドロキシ-1,3,5(10)-エストラトリエン, ジヒドロフォリクリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H24O2
CAS番号:
分子量:
272.38
Beilstein:
1914275
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
製品名
β-エストラジオール, ≥98%
由来生物
synthetic (organic)
品質水準
無菌性
non-sterile
アッセイ
≥98%
フォーム
powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
mp
176-180 °C (lit.)
溶解性
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
O[C@H]1CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CCC4=CC(O)=CC=C4[C@@]3([H])CC[C@@]21C
InChI
1S/C18H24O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3,5,10,14-17,19-20H,2,4,6-9H2,1H3/t14-,15-,16+,17+,18+/m1/s1
InChI Key
VOXZDWNPVJITMN-ZBRFXRBCSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
β-エストラジオールは、天然ステロイドのエストロゲンで、女性ホルモンの一種です。女性の月経周期に不可欠な成分であり、生殖器系の成長と維持に重要な役割を果たしています。
アプリケーション
β-エストラジオールは、以下に使用されています:
  • ウシ卵丘-卵母細胞複合体(COC)のin vitroでの成熟
  • コントロール培地として使用されるin vitro成熟培地(IVM)の成分
  • エストロゲン誘導アッセイ
生物化学的/生理学的作用
閉経前に卵巣から分泌される主要なエストロゲンです。
閉経前に卵巣から分泌される主要なエストロゲンです。エストロゲンは、遺伝子転写によるタンパク合成を調節することにより、胚発生期や思春期におけるメス表現型の発達を誘導します。また、ゴナドトロピン産生を促すことにより排卵を誘発します。エストラジオールへの曝露は乳癌の発生率や増殖を増強します。
特徴および利点
この化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction(受容体分類およびシグナル伝達ハンドブック)のAcetylcholine Receptors (Nicotinic)[アセチルコリン受容体(ニコチン性)]およびNuclear Receptors (Steroids)[核受容体(ステロイド)]のページに記載されています。他のハンドブックページをご覧になる場合は、こちらをクリックしてください
ピクトグラム
Health hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
E8875-BULK:
E8875-250MG:
E8875-1G:
E8875-5G:
E8875-25G:
E8875-VAR:
E8875-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis and electrochemical characterization of nanostructured magnetic molecularly imprinted polymers for 17-beta-Estradiol determination
Lahcen A, et al.
Sensors and Actuators B, Chemical, 241, 698-705 (2017)
Three-step in vitro maturation culture of bovine oocytes imitating temporal changes of estradiol-17beta and progesterone concentrations in preovulatory follicular fluid.
Matsuo M, et al.
Archives Animal Breeding, 60(4), 385-390 (2017)
Natriuretic peptide receptor 2 (NPR2) localized in bovine oocyte underlies a unique mechanism for C-type natriuretic peptide (CNP)-induced meiotic arrest.
Xi G, et al.
Theriogenology, 106, 198-209 (2018)
Supra molecular mechanism of the removal of 17-beta-estradiol endocrine disturbing pollutant from water on functionalized iron nano particles
Ali I, et al.
Journal of Molecular Liquids, 241, 123-129 (2017)
Youqiang Li et al.
International journal of oncology, 46(4), 1461-1472 (2015-02-06)
Hormone therapy targeting estrogen receptor α (ERα) is the most effective treatment for breast cancer. However, this treatment eventually fails as the tumor develops resistance. Although reduced expression of ER-α is a known contributing factor to endocrine resistance, the mechanism