C0993
CGP 57380
≥98% (HPLC)
別名:
CGP57380, N3-(4-fluorophenyl)-1h-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine-3,4-diamine
サイズを選択してください
¥40,700
サイズを選択してください
About This Item
¥40,700
おすすめの製品
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: 10 mg/mL, clear
H2O: <2 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Nc1ncnc2[nH]nc(Nc3ccc(F)cc3)c12
InChI
1S/C11H9FN6/c12-6-1-3-7(4-2-6)16-11-8-9(13)14-5-15-10(8)17-18-11/h1-5H,(H4,13,14,15,16,17,18)
InChI Key
UQPMANVRZYYQMD-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- as a mitogen-activated protein kinase-interacting kinase 1 (MNK1) inhibitor to investigate the role of Mnk1 on eukaryotic translation initiation factor 4F (eIF4F) assembly and Newcastle disease virus (NDV) replication in HeLa cells[1]
- as an MNK1 inhibitor to block eIF4 complex to evaluate the contribution of interferon (IFN-γ) translation during m157- transgenic (Tg) stimulation[2]
- as a β-catenin nuclear translocation inhibitor to analyze its effects on cytoplasmic and nuclear fractions of cells[3]
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C0993-VAR:
C0993-BULK:
C0993-IP:
C0993-25MG:
C0993-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)