テクニック
cell culture | stem cell: suitable
詳細
•一次組織と類似した組成および構造:オルガノイドには、すべての主要な細胞系譜の細胞に分化できる自己再生幹細胞(腸陰窩幹細胞など)の小さな集団が存在しますが、その頻度は生理学的条件と同程度です。
•関連するin vivo条件モデル:オルガノイドはあらゆるモデル系に対して生物学的に関連性が高く、ニッチ成分や遺伝子発現を操作することができます。
•長期培養用の安定した系:オルガノイドは、バイオバンクとして凍結保存することができ、幹細胞集団の自己再生能と分化能を活用することで、無期限に増殖させることができます。
3dGRO オルガノイド解離試薬は、化学的に合成された酵素を含まない独自の解離液で、複数のタイプのオルガノイド細胞(マウス腸オルガノイド、ヒト結腸オルガノイド、肺オルガノイドなど)を継代するために使用されます。試薬は化学的に合成されているため、オルガノイドの継代に安定した結果が得られます。3dGRO オルガノイド解離試薬は、3dGRO R-Spondin-1 調整培地添加剤(SCM104)と組み合わせて、培地から初代腸オルガノイドを分離・継代したり、3dGRO ヒト iPSC 由来結腸オルガノイド増殖培地(SCM304)と組み合わせて、ヒト iPSC 由来結腸オルガノイド(SCC300)を増殖させることができます。
アプリケーション
細胞培養
幹細胞研究
品質
浸透圧:340 ~ 370 mOsm
無菌試験済み:増殖なし/適合
エンドトキシン、<2 EU/ml
pH:7.2-7.4
保管および安定性
法的情報
免責事項
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
SCM300:
試験成績書(COA)
資料
Human epithelial intestinal colonic organoids can be used as an alternative to Caco-2 drug permeability assays for drug screening and compound toxicity testing.
ヒト上皮性結腸オルガノイドは、Caco-2細胞の薬物透過性アッセイの代わりに、薬物スクリーニングおよび化合物毒性試験に使用できます。
Organoid culture FAQs. Learn how to culture and analyze organoids following established 3D cell culture protocols. Tips and tricks.
オルガノイド培養に関するFAQ3D細胞培養プロトコルに従ったオルガノイドの培養・分析方法をご覧ください。ヒントとコツ。
プロトコル
How to stain organoids? A complete step-by-step protocol for immunofluorescent (IF) and immunocytochemical (ICC) staining of organoid cultures using antibodies
A rapid in vitro assay for CFTR function, the forskolin-induced swelling protocol uses human colon organoids, which can be derived from cystic fibrosis patient tissue.
Highly characterized cryopreserved human colonic organoids and a step-by-step organoid culture protocol for epithelial intestinal organoid differentiation from iPS cells.
優れた特性を有する凍結保存状態のヒトiPS細胞由来腸オルガノイドと、iPS細胞から上皮性腸オルガノイドへ分化させるための段階的なオルガノイド培養のプロトコル。