スキップする
XNAPS
REDExtract-N-Amp™ 植物用PCRキット
sufficient for 10 extractions, sufficient for 10 amplifications
別名:
Plant direct PCR kit, Plant direct PCR kit with loading dye
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
1 kit
カートの在庫状況を確認する
¥7,120
この商品について
NACRES:
NA.55
UNSPSC Code:
41106303
¥7,120
カートの在庫状況を確認する
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
​
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
usage
sufficient for 10 amplifications, sufficient for 10 extractions, sufficient for 10 reactions
feature
dNTPs included, hotstart, Direct PCR
technique(s)
PCR: suitable, whole genome amplification: suitable
color
red
input
crude DNA
application(s)
cannabis testing
storage temp.
−20°C
General description
REDExtract-N-Amp Plant PCR Kitは、植物の葉からのゲノムDNAの迅速な抽出やPCRによるターゲットの増幅に必要な試薬のすべてを提供します。新しい抽出試薬により、従来の液体窒素による植物組織の凍結、機械的破壊、有機抽出、カラム精製、またはDNA沈殿の必要がなくなります。また本キットは、抽出液から直接増幅するために特別に設計された、PCR ReadyMixを含んでいます™。REDExtract-N-Amp PCR ReadyMixには、追跡色素として機能しPCR反応物の分析用アガロースゲルへの簡便な直接導入を可能にする色素が含まれています。
ゲノムDNAは、標準的な穴あけパンチでくり抜かれた0.5~0.7 cmの円盤形の植物の葉を、95℃で10分間、抽出試薬とともにインキュベーションするだけで抽出されます。PCRの前に、阻害物質中和のため抽出液に等量の希釈液を加えます。次に、DNA抽出液の一部を、キットに含まれているプライマーおよびREDExtract-N-Amp ReadyMixを含むPCR反応物に加えます。
REDExtract-N-Amp™植物PCRキットは、直接PCR(ポリメラーゼ連鎖反応)による植物病原体の迅速検出を可能にします。本キットは、植物の葉からのゲノム DNA の迅速な抽出や直接PCR によるターゲットの増幅に必要な試薬のすべてが含まれています。REDExtract-N-Amp PCR ReadyMix™は、PCR 反応物の分析用アガロースゲルへの簡便な直接導入を可能にする不活性な追跡色素を含んでいます。
Application
REDExtract-N-Amp™ Plant PCR Kit has been used to:
  • extract genomic DNA from mycelial lawns and leaves
  • screen leaf tissues from putative transgenic potato plants
  • perform polymerase chain reaction (PCR)
Features and Benefits
  • 15分で完了するPCR用ゲノムDNA
  • 抽出物から直接増幅するために特別に設計されたPCR ReadyMix™
  • ゲノムDNAの高特異的PCR増幅のためのホットスタート抗体
  • 4℃で最低6ヵ月安定な抽出液
  • 15分で完了するPCR用植物ゲノムDNAのシングルステップ抽出
  • 凍結、機械的破砕、有機抽出、カラム精製または沈殿は不要です。
  • 抽出物との併用のために特別に調製したPCR ReadyMix
  • ゲノムDNAの高特異的PCR増幅のためのホットスタート抗体
  • REDExtract-N-Amp™にはゲル分析に必要なローディングバッファーや追跡色素は不要です。
  • 植物の遺伝子解析のハイスループット要件に適合
  • 4℃で最低6ヵ月安定な抽出液
Other Notes
キットには希釈液、抽出液、REDExtract-N-Amp PCR Reaction Mixが含まれます。
詳細はwww.sigma-aldrich.com/extract-n-ampをご覧ください。
Legal Information
本製品の購入について、購入者自身の内部研究のために購入した量を使用する場合に限り、取扱説明書に明記された特許に基づく訴訟から免責されます。他のいかなる特許権(5'Nuclease Processの特許権など)も、暗示または禁反言によって明示的に譲渡されることはありません。ライセンス購入に関する詳細な情報については、ライセンス管理者(Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, USA)にお問い合わせ下さい。
米国特許番号 5,338,671、5,587,287、および対応する他国の特許に基づき、in vitro研究への使用が認可されている抗体です。
本製品を使用する場合、米国特許番号 5,789,224、5,618,711、6,127,155と、期限切れの米国特許番号 5,079,352に対応する米国外での請求のうち、1つ以上の米国特許または対応する米国外請求の適用範囲となります。本製品の購入について、購入者自身の内部研究のために購入した量を使用する場合に限り、前述の特許請求に基づく訴訟から免責されますが、これは限定的なものであり、譲渡することはできません。他の特許請求によって保護されている権利、特許取得済みの方法を実施する権利、あらゆる種類の商業サービス(購入者の研究結果を報酬やその他の商業的事由のために無制限に報告することを含む)を行う権利が、暗示や禁反言によって明示的に譲渡されるわけではありません。本製品は研究専用です。Rocheの特許に基づき診断に利用する場合は、別途Rocheからライセンスを受ける必要があります。ライセンス購入に関する詳細な情報については、ライセンス管理者(Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, USA)にお問い合わせ下さい。
REDExtract-N-Amp is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ReadyMix is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
XNAPRXNAPEXNAP
description
sufficient for 10 extractions, sufficient for 10 amplifications
description
sufficient for 1000 extractions, sufficient for 1000 amplifications
description
sufficient for 100 extractions, sufficient for 500 amplifications
description
sufficient for 100 extractions, sufficient for 100 amplifications
technique(s)
whole genome amplification: suitable, PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable, whole genome amplification: suitable
technique(s)
PCR: suitable, whole genome amplification: suitable
technique(s)
whole genome amplification: suitable, PCR: suitable
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
usage
sufficient for 10 extractions, sufficient for 10 amplifications, sufficient for 10 reactions
usage
sufficient for 1000 reactions, sufficient for 1000 extractions, sufficient for 1000 amplifications
usage
sufficient for 100 extractions, sufficient for 500 amplifications, sufficient for 500 reactions
usage
sufficient for 100 amplifications, sufficient for 100 reactions, sufficient for 100 extractions
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
input
crude DNA
input
crude DNA
input
-
input
crude DNA
color
red
color
red
color
red
color
red
Still not finding the right product?
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
注意喚起語
Warning
ハザードコード
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類
11 - Combustible Solids
一体何が起きているの?
WGK 3
適用法令
キットコンポーネントの情報を参照してください
pdsc
キットコンポーネントの情報を参照してください
prtr
キットコンポーネントの情報を参照してください
fsl
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_indicated
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_notified
キットコンポーネントの情報を参照してください
cart
キットコンポーネントの情報を参照してください
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)