安全性情報
PHR1309
Supelco
ジメチルスルホキシド
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
スルホキシド, DMSO
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. D2050000
traceable to USP 1211006
CofA
current certificate can be downloaded
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
InChI Key
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
品質管理に用いられる認定医薬品二次標準物質であり、医薬品の研究室および製造業者にとって、薬局方一次標準物質に代わる便利でコスト効率の高い代替手段となります。
ジメチルスルホキシド(DMSO)は両親媒性分子で、極性が高い基と無極性基の両方を持つことから、水棲溶媒と有機溶媒の両者に溶解できる効率的な溶媒となります。脳浮腫、アミロイドーシス、間質性膀胱炎、統合失調症などヒトのさまざまな疾患の治療に使用されます。疎水性医薬品の溶媒として一般に使用されており、効率的なヒドロキシラジカル除去能を示します。商業的には、ジメチルスルフィド(DMS)を四酸化二窒素で酸化して生産します。広範囲の食品および飲料の成分です。
アプリケーション
これらの二次標準物質は、認定標準物質として適格性が認定されています。これらは、医薬品出荷試験、定性・定量分析のための医薬品方法開発、食品・飲料の品質管理試験、およびその他の校正要件など(ただし、これらに限らない)いくつかの分析用途での使用に適しています。
アナリシスノート
このような2次標準は、USP、EP(PhEur)、BPの1次標準にマルチトレーサビリティを提供します。
その他情報
この認証標準物質(CRM)はISO/IEC 17034ISO/IEC 17025に従って作成され、認証されます。本CRMの使用に関する全ての情報は、分析証明書で確認できます。
脚注
本物質の分析証明書の例をご覧になるには、以下の枠にLRAA0526と入力してください。これは証明書の例であり、お客様の受け取るロットではありません。
おすすめ製品
An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup
引火点(℃)
87 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
Jan Code
PHR1309-3G:
PHR1309-3G-PW:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Protective effects of the free radical scavengers, dimethyl sulfoxide and ethanol, in cerebral ischemia in gerbils
Phillis JW, et al.
Neuroscience Letters, 244(2), 109-111 (1998)
Farhana Musarrat et al.
Journal of medical virology, 92(10), 2087-2095 (2020-05-07)
Severe acute respiratory syndrome coronavirus-2 (SARS CoV-2) is the causative agent of the coronavirus disease-2019 (COVID-19) pandemic. Coronaviruses enter cells via fusion of the viral envelope with the plasma membrane and/or via fusion of the viral envelope with endosomal membranes
Solvation and ion pairing of alkali-metal alkoxides in dimethyl sulfoxide. Conductometric studies
Exner JH and Steiner EC
Journal of the American Chemical Society, 96(6), 1782-1787 (1974)
Application of nuclear magnetic resonance spectroscopy for quantitative analysis of miconazole, metronidazole and sulfamethoxazole in pharmaceutical and urine samples
Salem AA, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 41(2), 654-661 (2006)
Room temperature ionic liquid as matrix medium for the determination of residual solvents in pharmaceuticals by static headspace gas chromatography
Liu F and Jiang Y
Journal of Chromatography A, 1167(1), 116-119 (2007)