スキップする
DNALIG-RO
Roche
T4 DNAリガーゼ
solution, from Escherichia coli(NM 989), suitable for activity assay
別名:
DNAリガーゼ、T4
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
100 units
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥12,500
500 units
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥43,200
500 units
カートの在庫状況を確認する
¥43,200
この商品について
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
Specific activity:
~3000 units/mg protein
Biological source:
Escherichia coli (NM 989)
Recombinant:
expressed in E. coli
¥12,500
在庫あり出荷可能詳細
​
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
Escherichia coli (NM 989)
recombinant
expressed in E. coli
description
recombinant form of the enzyme from T4 phage
form
solution
specific activity
~3000 units/mg protein
packaging
pkg of 100 U (10481220001 [1 U/μl]), pkg of 500 U (10716359001 [1 U/μl]), pkg of 500 U (10799009001 [5 U/μl])
manufacturer/tradename
Roche
parameter
4-22 °C optimum reaction temp.
technique(s)
activity assay: suitable
optimum pH
7.2-7.8
storage temp.
−20°C
General description
T4 DNAリガーゼは、二本鎖DNAの隣接する3′-ヒドロキシル末端と5′-リン酸末端の間で、ホスホジエステル結合の形成を触媒します。二本鎖DNA中の一本鎖のニックも、T4 DNAリガーゼによって連結されます。
内容
T4 DNAリガーゼ、ATPを含有する10倍濃度のライゲーションバッファーとともに提供します。
Application
粘着末端DNA断片および平滑末端DNA断片のライゲーション。
Biochem/physiol Actions
熱失活: 酵素を加熱 (65℃、10分間) すると不活性化されます。
Preparation Note
活性化因子: Mg2+ (10mM)、DTT
希釈標準溶液: 酵素の希釈には、保存用緩衝液の成分を含む緩衝液を使用することをロシュは推奨しています。20 mMトリス塩酸、60 mM KCl、1 mM EDTA、5 mM ジチオエリスリトール、50%グリセロール (v/v)、pH 7.5 (4℃)。
Analysis Note
品質
現行の品質管理手順に従い、デオキシリボヌクレアーゼおよびエキソヌクレアーゼが存在していないことを試験済みです。
Other Notes
T4 DNAリガーゼの1単位は、+37 °Cにおいて20分間に、1 nmolの32Pを、ピロリン酸からNorit吸収性物質に変換する酵素活性量です。1単位は、エキソヌクレアーゼIII抵抗性アッセイで測定される0.2単位に相当します。希釈用緩衝液: 50 mMトリス塩酸、10 mMジチオエリトリトール、ウシ血清アルブミン、500μg/ml、pH 7.6 (+25℃)。
体積活性:1 x 103 U/ml; 5 x 103 U/ml
生命科学研究用途に限ります。診断措置において使用しないでください。
保管分類
12 - Non Combustible Liquids
一体何が起きているの?
WGK 1
引火点 (F)
does not flash
引火点(°C)
does not flash
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)