スキップする
D1806
Taq DNAポリメラーゼ Thermus aquaticus由来
with 10× PCR reaction buffer containing MgCl2
別名:
MgCl2 taq polymerase, Taq polymerase
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
250 units
出荷予測2026年6月01日from市川市大町368
¥26,200
1500 units
出荷予測2026年6月01日from市川市大町368
¥141,000
20 x 250 units
出荷予測2026年6月01日from市川市大町368
¥362,000
10 x 1500 units
カートの在庫状況を確認する
¥974,000
この商品について
CAS番号:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.55
EC Number:
MDL number:
Biological source:
enzyme from bacterial (Thermus Aquaticus)
Recombinant:
expressed in E. coli
Concentration:
5 units/μL
¥26,200
出荷予測2026年6月01日詳細
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
enzyme from bacterial (Thermus Aquaticus)
Quality Segment
recombinant
expressed in E. coli
form
liquid
usage
sufficient for 10000 reactions, sufficient for 3000 reactions, sufficient for 500 reactions
mol wt
94 kDa
feature
dNTPs included: no, hotstart: no, Standard PCR
concentration
5 units/μL
technique(s)
PCR: suitable
color
colorless
input
purified DNA
suitability
suitable for PCR and automated sequencing reactions
application(s)
agriculture
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Taq DNAポリメラーゼは好熱菌Thermus aquaticus由来の熱安定性酵素です。E. coli(大腸菌)で発現される組換え型酵素です。95℃までの反復加熱に対し、活性を大きく損なうことなく耐えることができます。Taq DNAポリメラーゼの各ロットは、PCR増幅および二本鎖シーケンシングについて検査されています。
Application
Thermus aquaticus由来のTaq DNAポリメラーゼは、以下の用途に使用されています:
  • ポリメラーゼ連鎖反応(PCR)および光度アッセイによる真菌増殖の定量に
  • 従来の逆転写(RT)-PCRに
  • 単純反復配列(SSR)遺伝子型決定に
  • ゲノムおよびミトコンドリアDNAの増幅のためのPCRミックスの成分として[1]
  • 直接的テトラプライマー増幅不応性変異システム(T-ARMS)PCRによる乾燥全血サンプルの増幅に[2]
Biochem/physiol Actions
Taqポリメラーゼは、オリゴヌクレオチドプライマーによる、DNAテンプレート依存的な、相補的DNA鎖へのdNTPの取り込みを触媒します。本酵素は、5'から3'のポリメラーゼおよびエキソヌクレアーゼ活性の両方を示します。
Features and Benefits
  • Taqの単位あたりの低コスト
Packaging
Taq DNA ポリメラ-ゼ, MgCl}2含有10×反応バッファ-付属
Taq DNAポリメラーゼは、MgCl2を含む最適化された10倍反応バッファー(D1806)か、またはMgCl2を含まない10倍反応バッファーおよび別チューブ入りの滴定用MgCl2(D4545)のどちらかとセットで提供されます。後者のオプションは、増幅のための最適条件を決定するために必要です。
Other Notes
1 unitは、74°C、30分間に、10 nmolの全dNTPを酸不溶性DNAに取り込む酵素量です。
Taq DNA polymerase は、高温細菌Thermus aquaticusから分離された専用の熱安定性酵素です。大腸菌で発現したリコンビナント酵素です。SDS-PAGEで検出したところ、この94kDaのタンパク質にエンドヌクレア-ゼ・エキソヌクレア-ゼのコンタミネ-ションは認められません。この酵素は、5′→3′ポリメラ-ゼ活性とエキソヌクレア-ゼ活性の両方を有しています。
Legal Information
本製品の使用は以下の1件以上の米国特許の申請範囲および対応する米国外の特許申請範囲により保護されています:US 8,404,464およびUS 7,972,828。本製品の購入には、前述の特許請求項からの、限定された譲渡不可能な免責が含まれています。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
D7442D4545D9307
biological source
enzyme from bacterial (Thermus Aquaticus)
biological source
-
biological source
enzyme from bacterial (Thermus Aquaticus)
biological source
-
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
-
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
-
concentration
5 units/μL
concentration
5 unit/μL
concentration
5 units/μL
concentration
2.5 units/μL
application(s)
agriculture
application(s)
-
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
suitability
suitable for PCR and automated sequencing reactions
suitability
suitable for PCR
suitability
suitable for PCR and automated sequencing reactions
suitability
suitable for PCR
Still not finding the right product?
保管分類
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
適用法令
キットコンポーネントの情報を参照してください
pdsc
キットコンポーネントの情報を参照してください
prtr
キットコンポーネントの情報を参照してください
fsl
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_indicated
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_notified
キットコンポーネントの情報を参照してください
cart
キットコンポーネントの情報を参照してください
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)