スキップする
B7652
ベタメタゾン 21-ホスファート 二ナトリウム
≥97%, glucocorticoid steroid, powder
別名:
Betamethasone disodium phosphate, Betamethasone sodium phosphate
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
250 mg
カートの在庫状況を確認する
¥27,800
1 g
カートの在庫状況を確認する
¥61,700
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C22H28FNa2O8P
CAS番号:
分子量:
516.40
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
205-797-0
MDL number:
Assay:
≥97%
Form:
powder
¥27,800
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
ベタメタゾン 21-ホスファート 二ナトリウム, ≥97%
sterility
non-sterile
Quality Segment
assay
≥97%
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, faintly yellow
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].[H][C@@]12CCC3=CC(=O)C=C[C@]3(C)[C@@]1(F)[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])C[C@H](C)[C@]4(O)C(=O)COP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C22H30FO8P.2Na/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(24)6-7-19(13,2)21(15,23)17(25)10-20(16,3)22(12,27)18(26)11-31-32(28,29)30;;/h6-7,9,12,15-17,25,27H,4-5,8,10-11H2,1-3H3,(H2,28,29,30);;/q;2*+1/p-2/t12-,15-,16-,17-,19-,20-,21-,22-;;/m0../s1
InChI key
PLCQGRYPOISRTQ-LWCNAHDDSA-L
Gene Information
human ... NR3C1(2908)
General description
ベタメタゾンは、抗炎症性や免疫抑制能を有するコルチコステロイドであり、特に水分保持が良好でない場合に使用されます。湿疹などによるそう痒を処置する塗薬、軟膏、ローションやジェルとして適用されています。コルチコステロイドは胎性肺の成熟を促進し、早産児における頭蓋内出血の発生とそれによる死亡率を低下させます。
Biochem/physiol Actions
Betamethasone is used to treat neonatal respiratory distress syndrome, and psoriasis.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
1068004B1045000S5136
assay
≥97%
assay
-
assay
-
assay
≥99.0%
form
powder
form
-
form
-
form
powder or crystals
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
200
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
room temp
solubility
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, faintly yellow
solubility
-
solubility
-
solubility
water: soluble 100 mg/mL
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B - STOT RE 2
target_organs
Liver,Kidney,Endocrine system
保管分類
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)