由来生物
synthetic
無菌性
non-sterile
アッセイ
≥90%
形状
powder
色
white
溶解性
water: 50 mg/mL, clear, colorless
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na].[H][C@@]12CCC3=CC(=O)C=C[C@]3(C)[C@@]1([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4(O)C(=O)COC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C25H32O8.Na.H/c1-23-9-7-15(26)11-14(23)3-4-16-17-8-10-25(32,24(17,2)12-18(27)22(16)23)19(28)13-33-21(31)6-5-20(29)30;;/h7,9,11,16-18,22,27,32H,3-6,8,10,12-13H2,1-2H3,(H,29,30);;/t16-,17-,18-,22+,23-,24-,25-;;/m0../s1
InChI Key
HLHQSPQPHMOTMP-FKIWUUNWSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
P4153-VAR:
P4153-BULK:
P4153-10G:
P4153-500MG:
P4153-1G:
試験成績書(COA)