Merck
C9393
Sigma-Aldrich
クロキサシリン ナトリウム塩 一水和物
β-lactamase-resistant antibiotic
別名:
Cloxacillin, Sodium cloxacillin monohydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥15,200
5 G
¥39,200
¥15,200
出荷可能日2025年4月07日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥15,200
5 G
¥39,200
About This Item
化学式:
C19H17ClN3O5SNa · H2O
CAS番号:
分子量:
475.88
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
51102829
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.85
¥15,200
出荷可能日2025年4月07日詳細
バルクの問い合わせ
フォーム
powder or crystals
抗生物質活性スペクトル
Gram-positive bacteria
作用機序
cell wall synthesis | interferes
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O.[Na+].Cc1onc(-c2ccccc2Cl)c1C(=O)N[C@H]3[C@H]4SC(C)(C)[C@@H](N4C3=O)C([O-])=O
InChI
1S/C19H18ClN3O5S.Na.H2O/c1-8-11(12(22-28-8)9-6-4-5-7-10(9)20)15(24)21-13-16(25)23-14(18(26)27)19(2,3)29-17(13)23;;/h4-7,13-14,17H,1-3H3,(H,21,24)(H,26,27);;1H2/q;+1;/p-1/t13-,14+,17-;;/m1../s1
InChI Key
KCUWTKOTPIUBRI-VICXVTCVSA-M
詳細
化学構造:β-ラクタム
アプリケーション
クロキサシリンはペニシリンG耐性ブドウ球菌によって起こされる感染に効果があります。[1]クロキサシリンは、熱傷および圧挫傷に対する局所性抗菌薬の研究で使用されました。[2]
生物化学的/生理学的作用
クロキサシリンは半合成抗生物質でオキサシリンの塩素化誘導体です。クロキサシリンは、細胞溶解をもたらすペニシリン結合タンパク質(PBP)に結合することによって、バクテリアの細胞壁合成の最終段階を阻害します。細胞溶解はバクテリアの細胞壁自己融解酵素によってもたらされます。クロキサシリンはしばしば、β-ラクタム抗生物質と併用したAmpC β-ラクタマーゼ阻害薬として使用されます。
その他情報
容器を密閉し、暗くて換気の良い場所で保管してください。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
C9393-BULK:
C9393-25G:
C9393-1G:
C9393-5G:
C9393-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A New Antibacterial Agent: Sodium Cloxacillin Monohydrate (Tegopen)
Journal of the American Medical Association, 195, 569-570 (1966)
Methenamine salts as topical antibacterial agent. I. Experimental studies for burn and crush wound.
T Matsumoto et al.
Archives of surgery (Chicago, Ill. : 1960), 101(1), 71-77 (1970-07-01)
Anna Stefánsdóttir et al.
Acta orthopaedica, 84(1), 87-91 (2013-02-16)
Prosthetic joint infections can be caused by bacteria derived from the patient's skin. The aim of the study was: (1) to determine which bacteria colonize the nose and groin in patients planned for primary hip or knee arthroplasty, (2) to
Srecko Marusic et al.
International journal of clinical pharmacology and therapeutics, 50(6), 431-433 (2012-06-09)
To present the case of warfarin-cloxacillin interaction that resulted in an increased international normalized ratio (INR). A 70-year-old man had been treated with warfarin for atrial fibrillation. He was hospitalized because of superficial thrombophlebitis of the left median cubital vein
[Treatment of resistant Gram-positive bacterial infections].
M Lenoble
Medecine et maladies infectieuses, 41(9 Suppl), 1-6 (2011-12-03)
質問
  1. In cosa può essere solubilizzata e a quale concentrazione massima?
    1 回答
    1. This material is soluble in water at 50 mg/mL.