Merck
A9771
Sigma-Aldrich
アルブミン-フルオレセインイソチオシアン酸コンジュゲート
protein bovine
別名:
FITC-アルブミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
eCl@ss:
42010201
NACRES:
NA.32
由来生物
protein from bovine
形状
powder
標識化の程度
≥7 mol FITCmol albumin
テクニック
ELISA: suitable
溶解性
10 mM Tris pH 7.0: 10 mg/mL
アプリケーション
detection
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
血漿タンパク質は肝臓で産生され、アルブミンはその60%を占めていますこれは、コロイド浸透圧を調節します。アルブミンは、脂肪酸、甲状腺ホルモンおよび薬物の輸送、分布および代謝に関与しています。これは、体重増加を抑制し、肺水腫を抑止し、腹水を減少させ、組織の浮腫を軽減します。
アプリケーション
アルブミン-フルオレセインイソチオシアネート抱合体は、以下の目的で使用されています:
  • キャリアの有無にかかわらずタンパク質の細胞内送達効率を比較するための対照として
  • タンパク質と細胞の蛍光可視化のために
  • ELISAのブロッキング剤として
  • 脳灌流と固定のための化学物質として
  • in vivo毛細血管–上皮透過性実験用
  • ラットの右心室血管の共焦点顕微鏡用
調製ノート
凍結乾燥アルブミン結晶(製品番号A4378)から調製。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
A9771-50MG:
A9771-1G:
A9771-5G:
A9771-100MG:
A9771-250MG:
A9771-VAR:
A9771-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Whole brain vascular imaging in a mouse model of Alzheimer?s disease with two-photon microscopy
Delafontaine-Martel P, et al.
Journal of Biomedical Optics, 23(7), 076501-076501 (2018)
What is the best way to fluid-resuscitate a patient with sepsis?
Evidence-Based Practice of Critical Care, 198-205 (2010)
Adhesion and Cellular Compatibility of Silicone-Based Skin Adhesives
Fischer SCL
Macromolecular Materials and Engineering, 302(5), 1600526-1600526 (2017)
Layer-by-layer approach for a uniformed fabrication of a cell patterned vessel-like construct
Wilkens CA, et al.
Biofabrication, 9(1), 015001-015001 (2016)
Airway epithelial KIF3A regulates Th2 responses to aeroallergens
Giridhar PV, et al.
Journal of Immunology, 23(7), 1600926-1600926 (2016)