Merck
A8523
Sigma-Aldrich
アモキシシリン
95.0-102.0% anhydrous basis
別名:
Amoxicillin anhydrous, D-(-)-α-Amino-p-hydroxybenzyl penicillin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H19N3O5S
CAS番号:
分子量:
365.40
Beilstein:
7507120
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
51102829
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.85
品質水準
アッセイ
95.0-102.0% anhydrous basis
フォーム
powder
抗生物質活性スペクトル
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
作用機序
cell wall synthesis | interferes
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)[C@H](N)c3ccc(O)cc3)C(=O)N2[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C16H19N3O5S/c1-16(2)11(15(23)24)19-13(22)10(14(19)25-16)18-12(21)9(17)7-3-5-8(20)6-4-7/h3-6,9-11,14,20H,17H2,1-2H3,(H,18,21)(H,23,24)/t9-,10-,11+,14-/m1/s1
InChI Key
LSQZJLSUYDQPKJ-NJBDSQKTSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
化学構造: β-ラクタム
アプリケーション
アモキシシリンは、多形核白血球(PMNL)の酸素依存的な抗菌系の研究、Helicobacter pylori(ヘリコバクターピロリ)の耐性発現リスクの研究、Streptococcus pneumoniae(肺炎球菌)とPneumococcal pneumonia(肺炎球菌肺炎)に対するさまざまな投与戦略の研究に使用されています。また、細菌トランスペプチダーゼが関与するペプチドグリカンポリマー鎖架橋結合のレベルで、細菌細胞壁合成を研究するためにも使用されます。
生物化学的/生理学的作用
アモキシシリンは、広域β-ラクタム系抗生物質です。アンピシリンの4-ヒドロキシアナログで、アンピシリンとほぼ同じ作用範囲と有用性があります。アモキシシリンは、グラム陽性菌とグラム陰性菌の主な成分である直鎖ペプチドグリカンポリマー鎖間の架橋を阻害します。
その他情報
容器を密閉し、暗くて換気の良い場所で保管してください。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
A8523-10G:
A8523-5G:
A8523-VAR:
A8523-25G:
A8523-BULK:
A8523-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
José-Manuel Rodríguez-Martínez et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 53(5), 1766-1771 (2009-03-05)
The characterization of AmpC-type beta-lactamases was performed in a collection of 32 clinical Pseudomonas aeruginosa isolates with intermediate susceptibility or resistance to imipenem and ceftazidime. Twenty-one out of those 32 isolates overexpressed AmpC beta-lactamase, and the MICs of ceftazidime and
Heather K Sun et al.
The Journal of antimicrobial chemotherapy, 56(3), 559-565 (2005-07-19)
Amoxicillin and clarithromycin have been proven to be effective in the treatment of community-acquired pneumonia. This study investigated the in vivo bactericidal efficacy of a novel, pulsatile dosing strategy for amoxicillin and clarithromycin, when used as monotherapy and combination therapy.
Yohei Doi et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 52(6), 1952-1956 (2008-03-26)
A chromosomally encoded class D beta-lactamase, OXA-114, was characterized from Achromobacter xylosoxidans strain CIP69598. beta-Lactamase OXA-114 shared 56% amino acid identity with the naturally occurring class D beta-lactamase of Burkholderia cenocepacia and 42% identity with the acquired oxacillinases OXA-9 and
M Sörberg et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 42(5), 1222-1228 (1998-05-21)
We have studied initial killing, morphological alterations, the frequency of occurrence, and the selective growth of resistant subpopulations of Helicobacter pylori during exposure to amoxicillin, clarithromycin, or metronidazole by bioluminescence assay of intracellular ATP levels, microscopy, and a viable count
Jose-Manuel Rodriguez-Martinez et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 54(1), 471-476 (2009-11-18)
Two carbapenem-resistant isolates, one Escherichia coli isolate and one Klebsiella pneumoniae isolate, recovered from an Algerian patient expressed a novel VIM-type metallo-beta-lactamase (MBL). The identified bla(VIM-19) gene was located on a ca. 160-kb plasmid and located inside a class 1