スキップする
C7786
コンアルブミン ニワトリ卵白由来
suitable for cell culture, BioReagent
別名:
オボトランスフェリン
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
100 mg
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥12,400
1 g
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥69,300
5 g
カートの在庫状況を確認する
¥316,000
この商品について
CAS番号:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
215-727-0
NACRES:
NA.75
MDL number:
Biological source:
chicken egg white
Form:
powder
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Concentration:
80-100 % protein Biuret
¥12,400
在庫あり出荷可能詳細
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
chicken egg white
Quality Segment
product line
BioReagent
form
powder
concentration
80-100 % protein Biuret
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
solubility
water: 25 mg/mL, clear to slightly hazy, pink
cation traces
Fe: ≤0.02%
UniProt accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
chicken ... TF(396241)
General description
コンアルブミンは、オボトランスフェリンとも呼ばれ、輸卵管内の鳥類トランスフェリン遺伝子によりコードされています。これは、686のアミノ酸で構成されているモノマー糖タンパク質であり、トランスフェリンファミリーのメンバーです。コンアルブミンは、鶏卵白に存在する豊富なタンパク質の1つです。
Application
コンアルブミンは以下の用途に使用されています:
  • 初代ニューロン培養の調製に必要なLeibovitz 15(L15)培地の成分として[1]
  • 外部電位の存在下で金属表面への吸着特性を研究するために
  • 多変量解析によるアニオン交換クロマトグラフィーでの吸着等温線の決定に[2]
Biochem/physiol Actions
コンアルブミン(別名オボトランスフェリン)は卵白由来の糖タンパク質で、血清トランスフェリンと配列が類似していますが、糖修飾のパターンが異なります。強力な鉄結合剤で、抗ウイルス活性、抗菌活性があります。
コンアルブミンは、発生中の胚への鉄輸送を促進します。抗菌活性を示すため、コンアルブミンは、乳児用調製粉乳、食品添加物、および動物の健康を増進するための抗菌剤などのさまざまな用途に使用されています。さらに、抗真菌剤、抗ウイルス剤、抗癌剤、抗酸化剤、抗高血圧剤、および免疫調節剤としても役立ちます。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
C0755A5253A5378
biological source
chicken egg white
biological source
chicken egg white
biological source
chicken egg white
biological source
chicken egg white
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
protein quantification: suitable
technique(s)
bioconjugation: suitable
technique(s)
bioconjugation: suitable
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Gene Information
chicken ... TF(396241)
Gene Information
chicken ... TF(396241)
Gene Information
chicken ... OVAL(396058)
Gene Information
chicken ... OVAL(396058)
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
1–3/3 質問  
  1. コンアルブミンニワトリ卵白由来 C7786 のpI(等電点)はどのくらいですか。
    1 回答
    1. The isoelectric point of this product has not been evaluated.
      役に立ちましたか?
  2. What is the molecular weight (MW) of the product?
    1 回答
    1. After cleavage of the N-terminal signal peptide, the molecular weight of conalbumin is approximately 76 kDa.
      役に立ちましたか?
  3. How is conalbumin diluted?
    1 回答
    1. As stated in the properties section, this item is soluble in 25 mg/mL in water.