Merck
C6780
Sigma-Aldrich
α-カゼイン from bovine milk
≥70% αs-casein basis (electrophoresis), lyophilized powder
別名:
alpha-S1-casein, alpha-S2-casein
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥14,200
1 G
¥41,600
5 G
¥164,000
¥14,200
出荷可能日2025年4月10日詳細
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥14,200
1 G
¥41,600
5 G
¥164,000
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.61
¥14,200
出荷可能日2025年4月10日詳細
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
由来生物
bovine milk
品質水準
アッセイ
≥70% αs-casein basis (electrophoresis)
フォーム
lyophilized powder
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
SMILES記法
[P](=O)(OCC(NC(=O)C(NC(=O)C(N)Cc1ccccc1)CCC(=O)N)C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)NC(CCC(=O)N)C(=O)NC(CCC(=O)N)C(=O)NC(CCC(=O)N)C(=O)NC(C(O)C)C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)NC(CC(=O)O)C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NC(CCC(=O)N)C(=O)NC(CC(=O)O)C(=O)NC(C
InChI
1S/C81H125N22O39P/c1-36(2)31-50(76(132)94-43(15-24-57(87)108)71(127)101-52(34-64(120)121)78(134)98-49(81(137)138)11-7-8-30-82)99-72(128)47(19-28-61(114)115)95-77(133)51(33-63(118)119)100-73(129)48(20-29-62(116)117)97-80(136)65(37(3)104)103-75(131)44(16-25-58(88)109)92-68(124)42(14-23-56(86)107)90-67(123)41(13-22-55(85)106)91-69(125)45(17-26-59(110)111)93-70(126)46(18-27-60(112)113)96-79(135)53(35-142-143(139,140)141)102-74(130)40(12-21-54(84)105)89-66(122)39(83)32-38-9-5-4-6-10-38/h4-6,9-10,36-37,39-53,65,104H,7-8,11-35,82-83H2,1-3H3,(H2,84,105)(H2,85,106)(H2,86,107)(H2,87,108)(H2,88,109)(H,89,122)(H,90,123)(H,91,125)(H,92,124)(H,93,126)(H,94,132)(H,95,133)(H,96,135)(H,97,136)(H,98,134)(H,99,128)(H,100,129)(H,101,127)(H,102,130)(H,103,131)(H,110,111)(H,112,113)(H,114,115)(H,116,117)(H,118,119)(H,120,121)(H,137,138)(H2,139,140,141)
InChI Key
BECPQYXYKAMYBN-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
牛乳由来のα-カゼインは、カゼイン・リンタンパク質ファミリーに属する免疫グロブリンE(IgE)-結合エピトープです。インスリンとα-カゼイン抗体には強い交差反応性があるため、インスリン依存型糖尿病(IDDM)小児の研究に使用されています。対照同胞に比べて高いα-カゼイン抗体レベルを示す(IDDM)小児についての研究から、IDDMのリスクマーカーとして機能する可能性があります。
生物化学的/生理学的作用
α-カゼインは、幼児の免疫原となる可能性があり、抗-α-カゼイン抗体はインスリンと強い交差反応を有します。この作用は、インスリンの異常な自己免疫を説明するものですが、これがI型糖尿病に進行するのではないようです。
調製ノート
クロマトグラフィ-精製済み
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C6780-10G:
C6780-1G-C:
C6780-BULK:
C6780-5G:
C6780-VAR:
C6780-250MG:
C6780-1G:
C6780-250MG-C:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Shenmao Wu et al.
Food science and biotechnology, 28(1), 129-138 (2019-03-01)
The effect of adjunct culture Monascus purpureus BD-M-4 on the physicochemical, proteolytic, and lipolytic properties of surface mold-ripened cheese were evaluated. During the maturation of Monascus-fermented cheese, the total microbiota count and the content of soluble nitrogen increased steadily, whereas
T Saukkonen et al.
Diabetologia, 41(1), 72-78 (1998-03-14)
Dietary factors are suspected to play an aetiological role in the development of insulin-dependent diabetes mellitus (IDDM). We analysed cow's milk formula, betalactoglobulin, and bovine serum albumin antibodies by an enzyme-linked immunoassay in unselected children with newly diagnosed IDDM and
Richard D Unwin et al.
Nature protocols, 4(6), 870-877 (2009-05-16)
The application of a targeted mass spectrometric workflow to the sensitive identification of post-translational modifications is described. This protocol employs multiple reaction monitoring (MRM) to search for all putative peptides specifically modified in a target protein. Positive MRMs trigger an
Andreas Luxenburger et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(5) (2019-03-06)
In this study, we report on the modification of a 3,4-diaryl-isoxazole-based CK1 inhibitor with chiral pyrrolidine scaffolds to develop potent and selective CK1 inhibitors. The pharmacophore of the lead structure was extended towards the ribose pocket of the adenosine triphosphate
Serena Di Palma et al.
Nature protocols, 7(11), 2041-2055 (2012-10-27)
Multidimensional liquid chromatography (LC) combined with mass spectrometry (MS) has become a standard technique in proteomics to reduce sample complexity and to tackle the dynamic range in protein abundance. Fractionation is necessary to obtain a comprehensive analysis of complex biological
質問
  1. 이 제픔 화학구조식과 분자량 알 수 있을까요?
    1 回答
    1. The molecular weight is approximately 23.6 kDa and will have a range of 23,000 - 26,000. There are a number of publications available on the structure, please check the literature for additional information.