スキップする
C8696
カテプシンD ヒト肝臓由来由来
lyophilized powder, ≥250 units/mg protein (E1%/280)
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
25 μg
カートの在庫状況を確認する
¥55,500
この商品について
CAS番号:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.32
EC Number:
MDL number:
Specific activity:
≥250 units/mg protein (E1%/280)
¥55,500
カートの在庫状況を確認する
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
form
lyophilized powder
Quality Segment
specific activity
≥250 units/mg protein (E1%/280)
mol wt
~45 kDa
color
white
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... CTSD(1509)
General description
カテプシンDは、リソソームに存在するアスパラギン酸プロテアーゼです。タンパク質の異化に関与し、ホルモンと抗原の処理を維持します。カテプシンDは、腫瘍形成と神経変性の変化に関係しています。リソソームのタンパク質分解と内因性線維素溶解を制御します。
Application
ヒト肝臓のカテプシンDは以下の用途で使用されています:
  • β-セクレターゼ活性アッセイに
  • アミロイドβ 1-42の酵素分解に
  • ヒト包皮線維芽細胞のマイクロインジェクションに
Biochem/physiol Actions
エンドソ-ム-リソソ-ムのアスパラギン酸プロテア-ゼであり、乳がん転移やアルツハイマ-病に関与しています。ヒト包皮繊維芽細胞のアポト-シスにおいて、カテプシンDのリソソ-ム放出は、シトクロムcの遊離や膜電位の低下よりも先に起こることが確認されています。
カテプシンDはエンドソ-ム-リソソ-ムのアスパラギン酸プロテア-ゼであり、乳がん転移やアルツハイマ-病に関与しています。ヒト包皮繊維芽細胞のアポト-シスにおいて、カテプシンDのリソソ-ム放出はシトクロムcの遊離や膜電位の低下よりも先に起こることが確認されています。PC12細胞のカテプシンD量は、アポト-シス誘導後12~24時間で増加します。
Physical form
粉末製品 (リン酸ナトリウムバッファ-塩含有)。
Other Notes
1ユニットは、基質として酸変性ヘモグロビンを使用し、pH  3.3、37 °Cで30分あたりTCA可溶化生成物のA280値を1.0増加させる量です(光路長1 cm)。
等電点電気泳動でα, β, γアイソザイムの含有が確認されます。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
C3138C0150219362
description
lyophilized powder, ≥250 units/mg protein (E1%/280)
description
lyophilized powder, ≥2.0 units/mg protein
description
lyophilized powder, ≥5 units/mg protein
description
Cathepsin B, Human Liver, CAS 9047-22-7, is a purified native cathepsin B from human liver, purified by affinity chromatography. Upregulated in many types of tumors.
specific activity
≥250 units/mg protein (E1%/280)
specific activity
≥2.0 units/mg protein
specific activity
≥5 units/mg protein
specific activity
≥10 units/mg protein
Gene Information
human ... CTSD(1509)
Gene Information
cow ... CTSD(282883)
Gene Information
human ... CTSB(1508)
Gene Information
human ... CTSB(1508)
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
liquid
mol wt
~45 kDa
mol wt
~45 kDa
mol wt
24.5 kDa
mol wt
-
UniProt accession no.
P07339
UniProt accession no.
P80209
UniProt accession no.
P07858
UniProt accession no.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
C8696-25UG-PW: + C8696-BULK: + C8696-25UG: + C8696-VAR:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. At what temperature is it shipped?  How to reconstitute it? Is it active or to be activated?
    1 回答
    1. This product is shipped at ambient temperature. This material is lyophilized from a solution containing sodium phosphate, pH 6.5. It may be reconstituted in approximately 80 ul water per 25 ug vial. Activation is not necessary.