Merck
P5318
Sigma-Aldrich
ペプスタチンA
powder, ≥90% (HPLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥14,200
25 MG
¥45,000
¥14,200
出荷可能日2025年4月14日詳細
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥14,200
25 MG
¥45,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C34H63N5O9
CAS番号:
分子量:
685.89
Beilstein:
2201362
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥14,200
出荷可能日2025年4月14日詳細
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
製品名
ペプスタチンA, microbial, ≥90% (HPLC)
由来生物
microbial
品質水準
アッセイ
≥90% (HPLC)
フォーム
powder
mp
233 °C (dec.) (lit.)
溶解性
ethanol: 1-2 mg/mL (with heat up to 60 °C)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@H](C)NC(=O)C[C@H](O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)CC(C)C)C(C)C)C(C)C)[C@@H](O)CC(O)=O
InChI
1S/C34H63N5O9/c1-17(2)12-23(37-33(47)31(21(9)10)39-34(48)30(20(7)8)38-27(42)14-19(5)6)25(40)15-28(43)35-22(11)32(46)36-24(13-18(3)4)26(41)16-29(44)45/h17-26,30-31,40-41H,12-16H2,1-11H3,(H,35,43)(H,36,46)(H,37,47)(H,38,42)(H,39,48)(H,44,45)/t22-,23-,24-,25-,26-,30-,31-/m0/s1
InChI Key
FAXGPCHRFPCXOO-LXTPJMTPSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ペプスタチンAは、アスパラギン酸プロテアーゼを阻害する天然の走化性ペプチドで、最初、さまざまな放線菌類(Actinomycetes)の培養ろ液から単離されました。最初の名称は単に「ペプスタチン」でした。 この名称は後に、元のペプスタチンと後続の誘導体を区別するために、「ペプスタチンA」に変更されました。 注目すべきことに、ペプスタチンAは、スタチンとも呼ばれる異常アミノ酸、4-アミノ-ヒドロキシ-6-メチルヘプタン酸(AHMHA)を含みます。 ペプスタチンAのアミノ酸配列は、N-Isovaleryl-L-Valyl-L-Valyl-AHMHA-L-Alanyl-AHMHAです。
アプリケーション
E64-dおよびロイペプチンAとの抱合に使用でき、オートファゴソーム内のオートファジーカーゴの分解を阻害します。 この用途では、使用濃度は一般に1~10 μMです。
生物化学的/生理学的作用
ペプシンやレニン、カテプシンDおよび多数の微生物アスパラギン酸プロテアーゼを含む酸プロテアーゼの、強力なインヒビターです。有効濃度1 μM。約1日安定。
ペプスタチンAは酸プロテアーゼ(アスパルチルペプチダーゼ)のインヒビターです。ペプスタチンAは、例えばペプシンやレニン、カテプシンD、ウシキモシン、プロテアーゼB(Aspergillus niger)といったプロテアーゼと、1:1複合体を形成します。このインヒビターは非常に選択的で、チオールプロテアーゼや中性プロテアーゼ、またはセリンプロテアーゼを阻害しません。可溶化γ-セクレターゼおよびレトロウイルスプロテアーゼは、ペプスタチンAでも阻害されます。様々な試料由来のプロテアーゼの特性を明らかにするために使用されてきました。
調製ノート
酢酸とメタノールとの混合液(10% (v/v)、メタノール:酢酸 = 9:1)に可溶であり、溶解性は1 mg/mLです。メタノールまたはDMSOに溶解する際に、酢酸の添加が必要になることがあります。エタノールへの溶解性は1~2 mg/mLですが、完全に溶解させるには加熱が必要になる場合があります。溶液は60°Cまで加熱してもペプチドが分解することはありません。
濃度1 mg/mLのストック溶液は4°Cで1週間は安定です。メタノールまたはDMSOに濃度1 mMで溶解した溶液は-20°Cで数ヶ月間安定です。溶液の黄色が濃くなっている場合は加水分解が起こっています。
使用濃度は1 μMで、室温で1日は安定です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P5318-BULK:
P5318-VAR:
P5318-5MG:4548173206974
P5318-PM:
P5318-5MG-PW:
P5318-25MG-PW:
P5318-25MG:4548173206967
P5318-5MG-KC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Xiaodong Li et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 51(10), 5019-5029 (2010-05-14)
Lacrimal glands (LGs) of male NOD mice, a model of Sjögren's syndrome (SjS), exhibit immune cell infiltration and lipid deposition. The mechanism of SjS was further investigated by characterizing gene expression profiles of NOD mouse LGs in comparison with those
Rosa Berga-Bolaños et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 185(11), 6624-6635 (2010-11-03)
Immune cells rely on the transcription factor NFAT5 to adapt to hypertonic stress. The hypertonicity-dependent role of NFAT5 in T cells in vivo remains unclear because mouse models of NFAT5 deficiency have produced substantially different T cell phenotypes. In this
Guillermo B Silva et al.
Hypertension (Dallas, Tex. : 1979), 52(6), 1091-1098 (2008-11-13)
Renal medullary superoxide (O(2)(-)) increases in angiotensin (Ang) II-dependent hypertension. O(2)(-) increases thick ascending limb Na transport, but the effect of Ang II-dependent hypertension on the thick ascending limb is unknown. We hypothesized that Ang II-dependent hypertension increases thick ascending
Ding Chen et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 485(1), 16-23 (2009-04-24)
A secreted chlamydial protease designated CPAF (Chlamydial Protease/proteasome-like Activity Factor) degrades host proteins, enabling Chlamydia to evade host defenses and replicate. The mechanistic details of CPAF action, however, remain obscure. We used a computational approach to search the protein databank
Jiaquan Liu et al.
Journal of molecular biology, 430(22), 4456-4468 (2018-06-05)
DNA mismatch repair (MMR) is a DNA excision-resynthesis process that principally enhances replication fidelity. Highly conserved MutS (MSH) and MutL (MLH/PMS) homologs initiate MMR and in higher eukaryotes act as DNA damage sensors that can trigger apoptosis. MSH proteins recognize
資料
ReadyShield® phosphatase and protease inhibitor cocktail FAQ for sample protection in a variety of cell types and tissue extracts, including mammalian, plant, and microbial samples. Our ReadyShield® Protease Inhibitor Cocktail is a non-freezing solution that contains inhibitors with a broad specificity for serine, cysteine, acid proteases and aminopeptidases.
質問
  1. Is the recommended solution preparation for Pepstatin A product P5318 (CAS 26305-03-3) similar for DMSO solubility as it is for ethanol and methanol with 10% (v/v) acetic acid added?
    1 回答
    1. The Product Information sheet of product "P5318" suggests that this grade of Pepstatin A may not be soluble, even at low levels of alcohol or DMSO, unless 10% acetic acid is added. It seems that the purer the material, the less soluble it becomes in ethanol, methanol, or DMSO. In contrast, the less pure material P4265 is highly soluble in any of the solvents mentioned at 25mg/mL. Therefore, it is advisable to add some acetic acid, either by titrating it or adding it directly to 10% acetic acid/ethanol to dissolve this inhibitor.