アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to off-white
溶解性
DMSO: >15 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCCCNC(=O)N1C=C(F)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C11H16FN3O3/c1-2-3-4-5-6-13-10(17)15-7-8(12)9(16)14-11(15)18/h7H,2-6H2,1H3,(H,13,17)(H,14,16,18)
InChI Key
AOCCBINRVIKJHY-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
C1494-VAR:
C1494-10MG:
C1494-50MG:
C1494-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)