Merck
P4394
Sigma-Aldrich
cis-ジアンミン白金(II) ジクロリド
≥99.99% (trace metal analysis), crystalline, macrophage activator
別名:
cis-ジクロロジアンミン 白金(II), cis-白金(II) ジアンミンジクロリド, シスプラチン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 MG
¥8,680
100 MG
¥20,500
250 MG
¥34,500
1 G
¥100,000
¥8,680
出荷可能日2025年4月09日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 MG
¥8,680
100 MG
¥20,500
250 MG
¥34,500
1 G
¥100,000
About This Item
化学式:
Pt(NH3)2Cl2
CAS番号:
分子量:
300.05
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥8,680
出荷可能日2025年4月09日詳細
バルクの問い合わせ
製品名
cis-ジアンミン白金(II) ジクロリド, crystalline
フォーム
crystalline
yellow
mp
270 °C (lit.)
抗生物質活性スペクトル
neoplastics
作用機序
DNA synthesis | interferes
オーガナイザー
Corden
SMILES記法
N.N.Cl[Pt]Cl
InChI
1S/2ClH.2H3N.Pt/h2*1H;2*1H3;/q;;;;+2/p-2
InChI Key
LXZZYRPGZAFOLE-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
シス-ジアンミン白金(II)ジクロリドは、以下のものに使用されています:
  • 蝸牛外植片における細胞生存率測定[1]
  • 卵巣がん細胞株における細胞増殖と化学感受性の阻害[2]
  • 口腔扁平上皮細胞がんにおけるMTT[3-(4,5-ジメチルチアゾール-2-イル)-2,5-ジフェニルテトラゾリウムブロミド]細胞生存率アッセイ[3]
生物化学的/生理学的作用
強力な化学免疫療法薬で、マクロファ-ジや免疫系の他の細胞を活性化することによって免疫応答を刺激します。シスプラチン処理したマクロファ-ジは、 in vitroで抗原提示機能が増大します。処理によりマクロファ-ジ中のNF-κB量と転位が増大しました。シスプラチンの作用は、キナ-ゼ, ホスファタ-ゼ, Ca2+/カルモジュリンによって調節されています。DNAジヌクレオチドd(pGpG)との間に細胞毒性付加体を形成し、鎖内架橋を誘導します。
強力な抗悪性腫瘍プラチナ製剤です。DNAジヌクレオチドd(pGpG)との間に細胞毒性付加体を形成し、鎖内架橋を誘導します。
特徴および利点
この化合物はCorden社によって開発されました。他の医薬品開発化合物と認可された医薬品/医薬品候補のリストを閲覧するには、ここをクリックしてください
この化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction(受容体分類およびシグナル伝達ハンドブック)のCaspases(カスパーゼ)のページに収載されています。ハンドブックのその他のページをご覧になるには、こちらをクリックしてください
この化合物はアポトーシス研究向けの注目の製品です。さらに特徴があるアポトーシス製品を見つけるにはここをクリックしてください。他の領域の研究用の生物活性低分子についてはsigma.com/discover-bsmでさらに詳しく知ることができます。
保管および安定性
本品は室温で保存してください。本製品は密封し、換気の良い場所で保管してください。乾燥させてください。詳細は安全性データシートを参照してください。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P4394-BULK:
P4394-25MG:
P4394-1G:
P4394-VAR:
P4394-100MG:
P4394-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Role and regulation of proapoptotic Bax in oral squamous cell carcinoma and drug resistance
Alam M, et al.
Head & Neck (2018)
Calpain system protein expression and activity in ovarian cancer
Zhang S, et al.
Journal of Cancer Research and Clinical Oncology, 1-17 (2018)
Yi-Long Wu et al.
The Lancet. Oncology, 14(8), 777-786 (2013-06-21)
The results of FASTACT, a randomised, placebo-controlled, phase 2 study, showed that intercalated chemotherapy and erlotinib significantly prolonged progression-free survival (PFS) in patients with advanced non-small-cell lung cancer. We undertook FASTACT-2, a phase 3 study in a similar patient population.
Lin Hou et al.
Life sciences, 232, 116561-116561 (2019-06-28)
The poor prognosis of ovarian cancer is mainly caused by chemotherapy resistance. Studies show that the Bcl-2 inhibitor ABT737 can significantly improve the effect of cisplatin and induce mitochondrial pathway apoptosis. However, the mechanism of ABT737 increases sensitivity to cisplatin
Qianqian Yang et al.
Free radical biology & medicine, 120, 342-355 (2018-02-20)
Phosphatase and tensin homologue (PTEN)-induced putative kinase 1 (PINK1) gene encodes a serine/threonine kinase, which acts as a molecular sensor of mitochondrial health necessary for mitochondrial quality control. The present study was designed to examine whether PINK1 expressed in C57BL/6
資料
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
Apoptosis regulation involves multiple pathways and molecules for cellular homeostasis.
質問
1–9/9 質問  
  1. How to reconstitute Cisplatin (P4394)?
    1 回答
    1. The list of solvents and rates are as follows:
      Solvent M x 10E(2) %(w/v)
      H2O(after 24 hours)* 0.77 0.23
      (after 72 hours)* 0.83 0.25
      0.9% NaCl 0.50 0.15
      DMF 6.67 2.0
      DMA 6.00 1.8
      DMSO* 116.6 35.0
      *strongly discouraged
      DMSO inserts itself into the ligand
      Please see the link below to review this product datasheet for additional information:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/310/148/p4394pis.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How long can it be stored at -20°C when it is dissolved in PBS?
    1 回答
    1. The long term stability of this material in solution has not been determined. In general, it is recommended to prepare solutions fresh and protect from light. However, at -20°C, Cisplatin is completely stable over a span of 2 weeks according to the article below:
      https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/%28SICI%291097-0142%2819970501%2979%3A9%3C1723%3A%3AAID-CNCR13%3E3.0.CO%3B2-%23
      役に立ちましたか?
  3. How should the Product cisplatin P4394, be stored?
    1 回答
    1. This product is to be stored in room temperature. Keep the product tightly closed in a well-ventilated place. Dry. Please view the Safety Data Sheet for more information: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/310/148/p4394pis.pdf
      役に立ちましたか?
  4. What is the half-life of Cisplatin, Product P4394, in DMSO?
    1 回答
    1. At 37 °C, the half-life of cisplatin in DMSO is 60 minutes. In vivo the half-life of cisplatin is approximately 30 minutes.
      役に立ちましたか?
  5. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 回答
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      役に立ちましたか?
  6. What is the best solvent to use for Cisplatin, Product P4394?
    1 回答
    1. Pharmaceutical injections of cisplatin are in 0.9% sodium chloride at 1 mg/ml.  A 0.1% solution in 0.9% sodium chloride solution has a pH range of 4.5-6.0 immediately after preparation and can be adjusted with HCl.
      役に立ちましたか?
  7. Why should DMSO not be used as a solvent for cis-Diammineplatinum (II) dichloride?
    1 回答
    1. The divalent platinum has a high affinity for sulfur donor ligands and this will displace the chloride.  The use of DMSO as a solvent affects the instability of cisplatin and can affect biological activity.  Sundquist, W. I., et al., Inorg. Chem. 26:1524-1528, 1987.
      役に立ちましたか?
  8. How can solutions of Cisplatin, Product P4394, be stored?
    1 回答
    1. Sterile solutions in 0.9% sodium chloride protected from light are stable for 28 days at room temperature.
      役に立ちましたか?
  9. What is the toxicity of Cisplatin, Product P4394?
    1 回答
    1. This information can be found on the MSDS Section 11.