アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
needles
保管条件
protect from light
色
white
mp
63-64.4 °C
溶解性
DMSO: >10 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CN1SC(=O)N(Cc2ccccc2)C1=O
InChI
1S/C10H10N2O2S/c1-11-9(13)12(10(14)15-11)7-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,7H2,1H3
InChI Key
JDSJDASOXWCHPN-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
調製ノート
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
T8325-5MG:
T8325-VAR:
T8325-25MG:
T8325-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)