Merck
C1159
Sigma-Aldrich
L-シクロセリン
別名:
(S)-4-アミノ-3-イソオキサゾリドン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥9,600
25 MG
¥11,200
100 MG
¥28,600
250 MG
¥59,500
¥9,600
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥9,600
25 MG
¥11,200
100 MG
¥28,600
250 MG
¥59,500
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H6N2O2
CAS番号:
分子量:
102.09
Beilstein:
80799
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥9,600
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥95% (TLC)
フォーム
powder
mp
146 °C
溶解性
H2O: 50 mg/mg protein
保管温度
−20°C
SMILES記法
N[C@H]1CONC1=O
InChI
1S/C3H6N2O2/c4-2-1-7-5-3(2)6/h2H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m0/s1
InChI Key
DYDCUQKUCUHJBH-REOHCLBHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
L-サイクロセリンは、スフィンゴ脂質合成の第一段階のセリンパルミトイルトランスフェラーゼを強力に阻害します。
ケトスフィンガニンシンセターゼの阻害によりスフィンゴシン生合成を抑制します。ガングリオシド合成の抑制を介して神経芽細胞腫細胞と髄芽腫細胞に細胞毒性を示します。[1]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C1159-VAR:
C1159-100MG:
C1159-BULK:
C1159-250MG:
C1159-10MG:
C1159-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
J Cinatl et al.
Anticancer research, 19(6B), 5349-5354 (2000-03-04)
Human neuroblastoma and medulloblastoma express abnormal ganglioside patterns especially GD2 and GM2 which are important for tumour growth. We tested the effects of L-cycloserine (L-CS), a potent inhibitor of synthesis of glycosphingolipids, on the growth, viability and expression of GD2
David M Pereira et al.
Marine drugs, 12(1), 54-68 (2013-12-26)
We describe the effect of a chemically characterized lipophilic extract obtained from Marthasterias glacialis L. against human breast cancer (MCF-7) and human neuroblastoma (SH-SY5Y) cell lines. Evaluation of DNA synthesis revealed that both cell lines were markedly affected in a
Elisa Caiola et al.
Cells, 9(8) (2020-07-29)
Non-small-cell lung cancer (NSCLC) cell lines vary in their sensitivity to glutaminase inhibitors, so it is important to identify the metabolic assets underling their efficacy in cancer cells. Even though specific genetic lesions such as in KRAS and LKB1 have
Sara Ghezzal et al.
Biochimica et biophysica acta. Molecular and cell biology of lipids, 1865(2), 158530-158530 (2019-10-28)
The mechanisms leading to the low-grade inflammation observed during obesity are not fully understood. Seeking the initiating events, we tested the hypothesis that the intestine could be damaged by repeated lipid supply and therefore participate in inflammation. In mice, 1-5
Peirong Hu et al.
Journal of neuroscience research, 94(11), 1152-1168 (2016-09-18)
Currently, presymtomatic hematopoietic stem and progenitor cell transplantation (HSPCT) is the only therapeutic modality that alleviates Krabbe's disease (KD)-induced central nervous system damage. However, all HSPCT-treated patients exhibit severe deterioration in peripheral nervous system function characterized by major motor and