Merck
C0399
Sigma-Aldrich
クロモリン ナトリウム塩
≥95%
別名:
クロモグリク酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C23H14O11Na2
CAS番号:
分子量:
512.33
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
アッセイ
≥95%
形状
powder
オーガナイザー
Sanofi Aventis
SMILES記法
[Na].OC(COc1cccc2OC(=CC(=O)c12)C(O)=O)COc3cccc4OC(=CC(=O)c34)C(O)=O
InChI
1S/C23H16O11.Na.H/c24-11(9-31-14-3-1-5-16-20(14)12(25)7-18(33-16)22(27)28)10-32-15-4-2-6-17-21(15)13(26)8-19(34-17)23(29)30;;/h1-8,11,24H,9-10H2,(H,27,28)(H,29,30);;
InChI Key
UXMUBZWVLQEMRB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
クロモリンナトリウムはマスト安定化剤であり、アレルギーの治療に使用されます。これはビスクロモンであり、非ステロイド系抗炎症薬として機能します。また、これはマスト細胞からのヒスタミンの放出を阻害します。
アプリケーション
クロモリンナトリウム塩は、肥満細胞の活性化を阻害し、げっ歯類の腹腔肥満細胞からのヒスタミン分泌を阻害するために使用されています。また、これはマスト細胞の安定化にも使用されています。
生物化学的/生理学的作用
クロモリンは、肥満細胞からのヒスタミンや他の炎症誘発性メディエーターの放出を遮断します。
特徴および利点
この化合物はSanofi Aventisが開発しました。他の医薬品開発化合物と認可された医薬品/医薬品候補のリストを閲覧するには、ここをクリックしてください
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
C0399-BULK:
C0399-VAR:
C0399-1G:
C0399-25G:
C0399-5G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Zuyi Weng et al.
PloS one, 7(3), e33805-e33805 (2012-04-04)
Mast cells are immune cells critical in the pathogenesis of allergic, but also inflammatory and autoimmune diseases through release of many pro-inflammatory cytokines such as IL-8 and TNF. Contact dermatitis and photosensitivity are skin conditions that involve non-immune triggers such
Neuropeptide Initiated Mast Cell Activation by Transcutaneous Electrical Acupoint Stimulation of Acupoint LI4 in Rats
Chen LZ, et al.
Scientific Reports, 8(1), 13921-13921 (2018)
Mast cells and histamine are triggering the NF-kappaB-mediated reactions of adult and aged perilymphatic mesenteric tissues to acute inflammation
Nizamutdinova IT, et al.
Aging (Albany. NY.), 8(11), 3065-3065 (2016)
Mehra Haghi et al.
The AAPS journal, 14(1), 79-86 (2011-12-29)
Two microparticle systems containing disodium cromoglycate (DSCG) alone or with polyvinyl alcohol (DSCG/PVA) were produced via spray drying and compared in terms of their physicochemical characteristics, aerosol performance and drug uptake across a pulmonary epithelial cell line (Calu-3), cultured under
Osmo Kari et al.
Current allergy and asthma reports, 12(3), 232-239 (2012-03-03)
About 30% of people suffer from allergic symptoms, and 40% to 80% of them have eye symptoms. Atopic conjunctivitis is divided into seasonal allergic conjunctivitis and perennial allergic conjunctivitis. The treatment of seasonal allergic conjunctivitis is simple: antihistamines, anti-inflammatory agents
資料
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.