powder
オーガナイザー
Watson
SMILES記法
OC(=O)\C=C/C(O)=O.COc1ccc(CN(CCN(C)C)c2ccccn2)cc1
InChI
1S/C17H23N3O.C4H4O4/c1-19(2)12-13-20(17-6-4-5-11-18-17)14-15-7-9-16(21-3)10-8-15;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-11H,12-14H2,1-3H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
InChI Key
JXYWFNAQESKDNC-BTJKTKAUSA-N
遺伝子情報
human ... HRH1(3269)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
- to treat Cassiopea sp. as H1 receptor antagonist
- to intraperitoneally inject mice to prevent the release of endogenous histamine
- in membrane binding assay to determine the Ki values and in the comparative inhibitory concentration (IC50) studies by whole-cell patch clamp technique
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
P5514-5G:
P5514-BULK:
P5514-100G:
P5514-VAR:
P5514-25G:
試験成績書(COA)