certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1150502
APIファミリー
cromolyn
形状
powder
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 1 g
アプリケーション
pharmaceutical small molecule
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Na].OC(COc1cccc2OC(=CC(=O)c12)C(O)=O)COc3cccc4OC(=CC(=O)c34)C(O)=O
InChI
1S/C23H16O11.Na.H/c24-11(9-31-14-3-1-5-16-20(14)12(25)7-18(33-16)22(27)28)10-32-15-4-2-6-17-21(15)13(26)8-19(34-17)23(29)30;;/h1-8,11,24H,9-10H2,(H,27,28)(H,29,30);;
InChI Key
UXMUBZWVLQEMRB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
アナリシスノート
その他情報
脚注
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
PHR2727-1G:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.