スキップする
C8118
キマーゼ ヒト
recombinant, expressed in Pichia pastoris
別名:
肥満細胞プロテアーゼ I
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
50 μg
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥115,000
この商品について
CAS番号:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
MDL number:
Specific activity:
≥40 units/mg protein
Recombinant:
expressed in Pichia pastoris
Concentration:
125-400 μg/mL
¥115,000
在庫あり出荷可能詳細
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
recombinant
expressed in Pichia pastoris
Quality Segment
form
liquid
specific activity
≥40 units/mg protein
mol wt
~37 kDa by SDS-PAGE
concentration
125-400 μg/mL
UniProt accession no.
application(s)
diagnostic assay manufacturing
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... CMA1(1215)
General description
キマーゼは、主にマスト細胞にみられるカテプシンG様S1セリンプロテアーゼです。分子量は約30 kDaですが、SDS-PAGEでは約37 kDaに見えます。
Application
チマ-ゼは、アンジオテンシン IIの産生とbig endothelinの切断に関与しています。また、血管増殖、心筋梗塞および皮膚炎に関与する可能性が研究により示されています。
ヒトキマーゼは、心臓リモデリングにおけるTGF-β/Smadシグナル伝達経路に対するPanax notoginseng(サンシチニンジン)の花抽出物の作用を評価するための研究で使用されてきました。また、ストレプトゾトシン処理ヒトキマーゼ遺伝子導入マウスにおける血糖値と生存率を調べるための研究でも使用されてきました。
Biochem/physiol Actions
この酵素は直ちにアンジオテンシンIとアンジオテンシンIIへと変化します。酵素活性の最適pHは7.5~9.0です。酵素活性は、ダイズ由来トリプシンインヒビター、フッ化フェニルメチルスルホニル、およびキモスタチンにより阻害されます。[1]
Physical form
20 mMトリス、0.8 M NaCl、25%グリセロール溶液(pH 7.6)。
Other Notes
1 unitは、pH 7.8、25°C、1分間で、1 μmoleのN-ベンゾイル-L-チロシンエチルエステル(BTEE)を加水分解します。酵素活性の測定に使用される測定用バッファーには、27 mMのTris-HCl、pH 7.8と、150 mMのNaClおよび0.43 mMのBTEEが含まれます。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
SAB5700983MAB1254MAB1254B
Gene Information
human ... CMA1(1215)
Gene Information
human ... CMA1(1215)
Gene Information
human ... CMA1(1215)
Gene Information
human ... CMA1(1215)
specific activity
≥40 units/mg protein
specific activity
-
specific activity
-
specific activity
-
form
liquid
form
liquid
form
-
form
-
recombinant
expressed in Pichia pastoris
recombinant
-
recombinant
-
recombinant
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
concentration
125-400 μg/mL
concentration
1.1 mg/mL
concentration
2.4 mg/mL
concentration
-
保管分類
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
C8118-50UG: + C8118-BULK: + C8118-VAR: + C8118-50UG-PW: + C8118-50UG-KC:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. CMA1 has a pro form starting at amino acid 20 and a mature form starting at amino acid 22. Can you tell me which form this is or the N-term origin?
    1 回答
    1. This product, Chymase human, is an active form with activity specifications of ≥40 units/mg protein, indicating it is a mature form. The sequence information is proprietary and not available.