Merck
P6126
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-フェニレフリン 塩酸塩
≥99% (titration), powder, α₁-adrenoceptor agonist
別名:
(R)-(−)-1-(3-ヒドロキシフェニル)-2-メチルアミノエタノール 塩酸塩, (R)-(−)-3-ヒドロキシ-α-(メチルアミノメチル)ベンジルアルコール 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOC6H4CH(CH2NHCH3)OH·HCl
CAS番号:
分子量:
203.67
Beilstein:
4158948
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
製品名
(R)-(−)-フェニレフリン 塩酸塩, powder
フォーム
powder
品質水準
mp
143-145 °C (lit.)
オーガナイザー
Johnson & Johnson
SMILES記法
OC1=CC([C@H](CNC)O)=CC=C1.Cl
InChI
1S/C9H13NO2.ClH/c1-10-6-9(12)7-3-2-4-8(11)5-7;/h2-5,9-12H,6H2,1H3;1H/t9-;/m0./s1
InChI Key
OCYSGIYOVXAGKQ-FVGYRXGTSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
(R)-(-)-フェニレフリン塩酸塩はアドレナリン作動薬であり、β-受容体交感神経刺激薬として機能します。
アプリケーション
以下の用途に(R)-(-)-フェニレフリン塩酸塩が使用されています:
  • 心筋細胞と線維芽細胞の調製および培養に
  • 心筋片を刺激してスライス収縮を測定するために
  • in vivoで心筋肥大に及ぼすKruppel(クルッペル)様因子(KLF)の効果を示すための初代心筋細胞培養に
  • 胚性幹細胞(ESC)由来の心筋細胞の薬理学的反応を評価するために
  • 早期胚致死からGATA(赤血球転写因子)結合タンパク質3(GATA3)ヌル胚を薬理学的に救済するために
生物化学的/生理学的作用
α1-アドレナリンレセプタ-のアゴニストです。
特徴および利点
この化合物はJohnson & Johnsonが開発しました。他の医薬品開発化合物と認可された医薬品/医薬品候補のリストを閲覧するには、ここをクリックしてください。
この化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction(受容体分類およびシグナル伝達ハンドブック)のα1-Adrenoceptors(α1-アドレナリン受容体)のページに記載されています。ハンドブックのその他のページをご覧になるには、こちらをクリックしてください
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1B
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
P6126-25G:
P6126-100G:
P6126-VAR:
P6126-BULK:
P6126-50G:
P6126-5G:
P6126-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Clenbuterol induces cardiac myocyte hypertrophy via paracrine signalling and fibroblast-derived IGF-1
Bhavsar PK, et al.
Journal of Cardiovascular Translational Research, 3(6), 688-695 (2010)
Effect of basic fibroblast growth factor on cardiomyocyte differentiation from mouse embryonic stem cells.
Khezri S, et al.
Saudi Medical Journal, 28(2), 181-186 (2007)
A myocardial slice culture model reveals alpha-1A-adrenergic receptor signaling in the human heart
Thomas RC, et al.
JACC. Basic to translational science, 1(3), 155-167 (2016)
Kruppel-like factor 4 regulates pressure-induced cardiac hypertrophy
Liao X, et al.
Journal of Molecular and Cellular Cardiology, 49(2), 334-338 (2010)
Proper development of the outer longitudinal smooth muscle of the mouse pylorus requires Nkx2-5 and Gata3
Udager AM, et al.
Gastroenterology, 146(1), 157-165 (2014)
資料
Review alpha 1 adrenoceptors as well as their agonists, antagonists, and tissue expression patterns. We suggest several modulators and alternatives for working with a-1 adrenoreceptors.
Chromatograms
application for HPLC