Merck
1150502
USP
クロモリン ナトリウム塩
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
クロモグリク酸
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥56,700
¥56,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥56,700
About This Item
化学式:
C23H14O11Na2
CAS番号:
分子量:
512.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥56,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
cromolyn
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
[Na].OC(COc1cccc2OC(=CC(=O)c12)C(O)=O)COc3cccc4OC(=CC(=O)c34)C(O)=O
InChI
1S/C23H16O11.Na.H/c24-11(9-31-14-3-1-5-16-20(14)12(25)7-18(33-16)22(27)28)10-32-15-4-2-6-17-21(15)13(26)8-19(34-17)23(29)30;;/h1-8,11,24H,9-10H2,(H,27,28)(H,29,30);;
InChI Key
UXMUBZWVLQEMRB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Cromolyn sodium USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Also, for use with USP monographs such as:
  • Cromolyn Sodium Ophthalmic Solution
  • Cromolyn Sodium Inhalation Solution
  • Cromolyn Sodium Nasal Solution
  • Cromolyn Sodium Oral Solution
生物化学的/生理学的作用
クロモリンは、肥満細胞からのヒスタミンや他の炎症誘発性メディエーターの放出を遮断します。
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
1150502-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1