スキップする
B7777
ブデソニド
≥99%, anti-inflammatory, powder
別名:
16,17-ブチリデンビス(オキシ)-11,21-ジヒドロキシプレグナ-1,4-ジエン-3,20-ジオン
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
250 mg
在庫from市川市大町368
¥47,600
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C25H34O6
CAS番号:
分子量:
430.53
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
257-139-7
MDL number:
Assay:
≥99%
Form:
powder
¥47,600
在庫詳細
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
ブデソニド, ≥99%
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
originator
AstraZeneca
SMILES string
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)C=C[C@]3(C)[C@@]1([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])C[C@H]5OC(CCC)O[C@@]45C(=O)CO
InChI
1S/C25H34O6/c1-4-5-21-30-20-11-17-16-7-6-14-10-15(27)8-9-23(14,2)22(16)18(28)12-24(17,3)25(20,31-21)19(29)13-26/h8-10,16-18,20-22,26,28H,4-7,11-13H2,1-3H3/t16-,17-,18-,20+,21?,22+,23-,24-,25+/m0/s1
InChI key
VOVIALXJUBGFJZ-KWVAZRHASA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
ブデソニドは全身吸収性の低い第2世代のグルココルチコイドです。喘息、鼻炎や炎症性腸疾患の治療において抗炎症薬として使用されています。初代培養のヒト気管支上皮細胞で、ケモカインのmRNAの発現とエオタキシンおよびRANTESの産生を阻害します。ブデソニドは、肺癌の予防薬として現在治験中です。マウスでベンゾピレン誘導性の肺癌の発生に対する抑制効果がみとめられています。
全身吸収性が低い第2世代のグルココルチコイドは抗炎症剤であり、ケモカインmRNAの発現とエオタキシンおよびRANTESタンパク質の産生を阻害します。
Features and Benefits
本化合物はアストラゼネカ社によって開発されました。他の医薬品開発化合物と認可された医薬品/医薬品候補化合物のリストを閲覧するには、ここをクリックしてください。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
F502110782011078267
ブデソニド United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1078201
ブデソニド
form
powder
form
-
form
-
form
-
assay
≥99%
assay
≥97%
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
originator
AstraZeneca
originator
Roche
originator
-
originator
-
Gene Information
human ... IFNG(3458), IL5(3567), NR3C1(2908)
rat ... Nr3c1(24413)
Gene Information
-
Gene Information
human ... NR3C1(2908)
Gene Information
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ブデソニド
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
target_organs
Adrenal gland
保管分類
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
B7777-VAR: + B7777-250MG: + B7777-50MG: + B7777-BULK:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. I resuspended 250mg in 581µl of DMSO (soluble). How should I store this and for how long can I keep it. Thank you in advance :)
    1 回答
    1. The stability of this compound in solution, specifically in DMSO, has not been evaluated. However, external sources note that Budesonide is stable in DMSO for up to 1 year at -20°C or up to 2 years at -80°C. Store in working aliquots, avoid repeated freeze/thaw cycles.