Merck
Y0001300
システム適合性用クロモグリク酸ナトリウム
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
クロモリン ナトリウム塩, クロモグリク酸
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
20 MG
¥25,400
¥25,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
20 MG
¥25,400
About This Item
化学式:
C23H14O11Na2
CAS番号:
分子量:
512.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥25,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
sodium cromoglicate
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Na].OC(COc1cccc2OC(=CC(=O)c12)C(O)=O)COc3cccc4OC(=CC(=O)c34)C(O)=O
InChI
1S/C23H16O11.Na.H/c24-11(9-31-14-3-1-5-16-20(14)12(25)7-18(33-16)22(27)28)10-32-15-4-2-6-17-21(15)13(26)8-19(34-17)23(29)30;;/h1-8,11,24H,9-10H2,(H,27,28)(H,29,30);;
InChI Key
UXMUBZWVLQEMRB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Sodium cromoglicate for system suitability EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
クロモリンは、肥満細胞からのヒスタミンや他の炎症誘発性メディエーターの放出を遮断します。
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
Y0001300:
Y0001300-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Eyal Zur
International journal of pharmaceutical compounding, 16(5), 386-393 (2012-10-18)
Sodium cromoglicate (cromolyn sodium) is a very well-known medicine that has been used for many years for various allergic conditions. The topical use of this medicine is less known, and there are no commercial medicines of cream, gel, or lotion
Lindsey L Kennedy et al.
Laboratory investigation; a journal of technical methods and pathology, 94(12), 1406-1418 (2014-11-05)
Cholangiopathies are characterized by dysregulation of the balance between biliary growth and loss. We have shown that histamine (HA) stimulates biliary growth via autocrine mechanisms. To evaluate the paracrine effects of mast cell (MC) stabilization on biliary proliferation, sham or
Yuan-yuan Ma et al.
Inflammation research : official journal of the European Histamine Research Society ... [et al.], 63(7), 527-537 (2014-03-08)
Mast cell (MC) degranulation can break peripheral immune tolerance. However, its mechanism remains unclear. Our goal was to study the stabilization of MC membranes by heme oxygenase-1 (HO-1) in order to influence dendritic cell (DC) function. Mast cells and dendritic
Fuat Bicer et al.
American journal of physiology. Renal physiology, 308(2), F103-F113 (2014-09-12)
The cause of chronic pelvic pain in interstitial cystitis/painful bladder syndrome (IC/PBS) remains unclear; autoimmunity is a possible etiology. We have recently shown that injection of a single immunogenic peptide of uroplakin 3A (UPK3A 65-84) induces experimental autoimmune cystitis (EAC)
Craig M McKittrick et al.
Journal of cerebral blood flow and metabolism : official journal of the International Society of Cerebral Blood Flow and Metabolism, 35(4), 638-647 (2015-01-08)
Blood brain barrier (BBB) breakdown and neuroinflammation are key events in ischemic stroke morbidity and mortality. The present study investigated the effects of mast cell deficiency and stabilization on BBB breakdown and neutrophil infiltration in mice after transient middle cerebral