Merck
B9638
Sigma-Aldrich
イーグル基礎培地
With Earle′s salts and L-glutamine, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
別名:
BME
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 X 1 L
¥11,200
10 L
¥11,400
¥11,200
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 X 1 L
¥11,200
10 L
¥11,400
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.75
¥11,200
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
フォーム
powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
構成
phenol red: 0.011 g/L
NaHCO3: no
L-glutamine: 0.292 g/L
Earle’s salts (5% CO2): yes
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
BMEは、サプリメントを適切に補充すれば、多様な正常細胞株とトランスフォーム細胞株の単層増殖をサポートするために幅広く利用できることが実証されています。
数量
9.2 gの粉末で1 Lの培地ができる配合です。
再構成
2.2 g/Lの炭酸水素ナトリウムを添加してください。
その他情報
ハリー・イーグルによって開発されたイーグル基礎培地(BME)は、すべての合成細胞培地のなかでも最も広く利用されている培地のひとつです。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
B9638-10L:
B9638-50K:
B9638-BULK:
B9638-2X5L:
B9638-25K:
B9638LF1-BIBC:
B9638-50KG:
B9638-1L:
B9638-25KG:
B9638-10X1L:
B9638-VAR:
B9638-PROC:
B9638-BIBC:
B9638-50L:
B9638-BG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Zhefeng Lou et al.
Cancer cell international, 21(1), 217-217 (2021-04-17)
Lung adenocarcinoma (LUAD) metastasis significantly reduces patient survival; hence inhibiting the metastatic ability of lung cancer cells will greatly prolong patient survival. Alkaline phosphatase (ALPL), a homodimeric cell surface phosphohydrolase, is reported to play a controversial role in prostate cancer
Lizhen Wang et al.
Neurobiology of aging, 29(3), 357-367 (2006-12-13)
beta-Site APP cleavage enzyme 1 (BACE1) is the beta-secretase responsible for generating amyloid-beta (A beta) peptides in Alzheimer's disease (AD). Previous studies suggest that activation of protein kinase C (PKC) modulates the beta-secretase-mediated cleavage of APP and reduces the production
M K Nanjappa et al.
Andrology, 5(6), 1165-1173 (2017-10-27)
Stem Leydig cells (SLCs), precursors of testicular Leydig cells that secrete testosterone required for male sexual differentiation, spermatogenesis, and fertility, were recently identified in rat testes. Various types of stem cells have shown the ability to differentiate into other tissues
Qian Wu et al.
PloS one, 10(5), e0127703-e0127703 (2015-05-23)
Tumor necrosis factor (TNF)-α is a cytokine involved in acute inflammatory phase reactions, and is the primary upstream mediator in the cochlear inflammatory response. Treatment of the organ of Corti with TNF-α can induce hair cell damage. However, the resulting
Gurudutt Pendyala et al.
Neuropsychopharmacology : official publication of the American College of Neuropsychopharmacology, 42(7), 1435-1446 (2017-01-20)
Emerging epidemiology studies indicate that maternal immune activation (MIA) resulting from inflammatory stimuli such as viral or bacterial infections during pregnancy serves as a risk factor for multiple neurodevelopmental disorders including autism spectrum disorders and schizophrenia. Although alterations in the
資料
Calcium is an ionically stable divalent cation with important beneficial and toxic properties in cell culture. It is a component of a wide range of cell culture media.