Merck
V6629
Sigma-Aldrich
ビタミンB12
BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture, ≥98%
別名:
α-(5,6-ジメチルベンズイミダゾリル)シアノコバミド, CN-Cbl, シアノコバラミン, シアノコブ(III)アラミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C63H88CoN14O14P
CAS番号:
分子量:
1355.37
Beilstein:
4122889
EC Number:
UNSPSCコード:
12352205
eCl@ss:
34058004
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.75
由来生物
synthetic ((organic))
製品種目
BioReagent
アッセイ
≥98%
形状
powder
分子量
Mw 1355.37 g/mol
テクニック
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | plant: suitable
red to brown
pH
6
溶解性
water: soluble 50 mg/mL, dark red
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C/C(C1=N[C@]([C@]([C@H](CC(N)=O)[C@@]/2(C)CCC(NC[C@@H](OP([O-])(O[C@H]3[C@@H](O)[C@@H](N4C=[N]5C6=C4C=C(C)C(C)=C6)O[C@@H]3CO)=O)C)=O)([H])N([Co+]5C#N)C2=C(C)/C([C@@H](CCC(N)=O)C/7(C)C)=NC7=C/8)(C)[C@@](C)(CC(N)=O)[C@@H]1CCC(N)=O)=C9N=C8[C@@H](CCC(N)=O)[C@
InChI
1S/C62H90N13O14P.CN.Co/c1-29-20-39-40(21-30(29)2)75(28-70-39)57-52(84)53(41(27-76)87-57)89-90(85,86)88-31(3)26-69-49(83)18-19-59(8)37(22-46(66)80)56-62(11)61(10,25-48(68)82)36(14-17-45(65)79)51(74-62)33(5)55-60(9,24-47(67)81)34(12-15-43(63)77)38(71-55)23-42-58(6,7)35(13-16-44(64)78)50(72-42)32(4)54(59)73-56;1-2;/h20-21,23,28,31,34-37,41,52-53,56-57,76,84H,12-19,22,24-27H2,1-11H3,(H15,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,77,78,79,80,81,82,83,85,86);;/q;;+2/p-2/t31-,34-,35-,36-,37+,41-,52-,53-,56-,57?,59-,60+,61+,62+;;/m1../s1
InChI Key
RMRCNWBMXRMIRW-QJRSUKKJSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
シアノコバラミン(B12)は水溶性ビタミンであり、一般にコバラミンと呼ばれます。乳製品、食肉および卵がこのビタミンの主要な供給源です。
アプリケーション
ビタミンB12は以下の用途に使用されています:
  • Erdschreiber′s培地の成分として
  • 新生仔ラットおよび成体ラットからの心室筋細胞の単離に使用するDulbecco′s(ダルベッコ)改変Eagle′s(イーグル)培地の栄養補助剤として
  • 亜セレン酸ナトリウム中毒の悪影響をin vivoで低減するその役割を研究するためにウズラ雄に経口投与
  • ヒト筋芽細胞の分化に用いるDMEM/培地199(M199)培地の栄養補助剤として。
生物化学的/生理学的作用
ビタミンB12は、代謝されて活性型のメチルコバラミンになります。悪性貧血では、ビタミンB12の取込みが妨げられていることが認められています。ビタミンB12は赤芽球の発生に不可欠です。妊娠するとビタミンB12のレベルが低下します。老化により、ビタミンB12の吸収が減少します。脂肪、炭水化物およびタンパク質の代謝における補酵素として機能します。In vitroでの細胞の増殖、遺伝的安定性、および生存に必要です。一炭素代謝をサポートする機能。多くの古典的製剤および無血清製剤に存在します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
V6629-BULK:
V6629-250MG:4548173952079
V6629-VAR:
V6629-100MG:4548173952055
V6629-500MG:
V6629-1G:4548173952062
V6629-5G:4548173952086
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Selenium toxicosis assessment (in vivo and in vitro) and the protective role of vitamin B12 in male quail (Coturnix coturnix)
Gad MA and El-Twab SMA
Environmental Toxicology and Pharmacology, 27(1), 7-16 (2009)
Toward Ameliorating Insulin Resistance: Targeting a Novel PAK1 Signaling Pathway Required for Skeletal Muscle Mitochondrial Function
Balakrishnan R, et al.
Antioxidants, 12(9), 1658-1658 (2023)
Effects of B Vitamins in Patients With Multiple Sclerosis
Nutrition and Lifestyle in Neurological Autoimmune Diseases, 261-265 (2017)
Vitamins for chronic disease prevention in adults: clinical applications
Fletcher RH and Fairfield KM
JAMA : The Journal of the American Medical Association, 287(23), 3127-3129 (2002)
Effect of nutrients on growth and lipid accumulation in the green algae Dunaliella tertiolecta
Chen M, et al.
Bioresource Technology, 102(2), 1649-1655 (2011)
資料
Importance and uses of Vitamin B12 in serum-free eukaryotic, including hybridoma and Chinese Hamster Ovary (CHO) cell cultures
Explore folic acid importance in serum-free eukaryotic cell cultures, including CHO cells, and its role in media supplementation.