Merck
A3156
Sigma-Aldrich
Albumin, essentially globulin-free ウシ血清由来
lyophilized powder, γ-irradiated, Globulin Free, BioXtra, suitable for cell culture
別名:
ウシ血清アルブミン ウシ血清由来, BSA, アルブミンウシ血清, ウシアルブミン, コーンフラクションV
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥107,000
¥107,000
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥107,000
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.75
¥107,000
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
由来生物
bovine
品質水準
無菌性
γ-irradiated
製品種目
BioXtra
アッセイ
≥99% (agarose gel electrophoresis)
フォーム
lyophilized powder
分子量
~66 kDa
精製方法
cold ethanol and heatshock fractionation
由来
USA origin
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
≤10% water (Karl Fischer)
pH
4.8-7.5
溶解性
water: soluble (5g/50ml)
UniProtアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
bovine ... ALB(280717)
詳細
BSAは約583アミノ酸残基からなる単一ポリペプチド鎖で、糖鎖を含みません。pH 5~7の場合、鎖内に17個のジスルフィド架橋、1つのスルフヒドリル基を含んでいます。
ウシ血清アルブミン(BSA)は66kDaのタンパク質であり、サブドメイン2個を含むドメインが3つ集まってできています。α-らせん形の球状であり、グリコシル化されていないタンパク質です。[1]アルブミンは、ヒト血漿中で最も豊富に存在するタンパク質です。[2]
アプリケーション
ウシ血清アルブミンは以下の用途に用いられています:
  • ガラス製マイクロピペットへの染色体の付着を防止し、吸引による伸縮性測定に[3]
  • プレート中の肺ホモジネートをブロックし、ムチンタンパク質のELISAアッセイに[4]
  • アルギン酸塩溶液中でタンパク質モデルとして薬物放出動態の研究に[5]
生物化学的/生理学的作用
ある種の立体配座の一次配列を持つBSAエピトープは、ヒトの牛肉、牛乳アレルギーのアレルゲンである疑いがあります。
ウシ血清アルブミンは、細胞培養のための培地、特に血清フリー培地への添加剤として幅広く使用されます。 酸化的ダメージからの保護や、脂肪酸やピリドキサールなどの他の培地成分の安定化を含めた幅広い利点を提供します。
ウシ血清アルブミン(BSA)は、薬物、ホルモン、脂肪酸の輸送体です。[1]アルブミンの代謝回転は鉄欠乏性貧血の乳幼児にみられます。[2]BSAは、細胞培地中で極めて重要な成分として機能し、ヒトES細胞(hESC)の分化を促進します。[6]
調製ノート
ヒートショック法とエタノール分画法の併用によって精製されています。
血清アルブミンはフラクション(画分)Vと呼ばれる場合があります。この命名規則は、冷エタノール沈殿を用いて血清タンパク質を分画するオリジナルのCohn(コーン)法から取られています。血清アルブミンは、Cohn法を用いて第5エタノール画分に認められました。それ以来、「フラクションV」という用語は、調製の方法に関係なく血清アルブミンを記述するのに使用されています。他の人はこの用語を使用して、オリジナルのCohn法が記述されて以降大幅に改変されたエタノール分画法により精製された血清アルブミンのことを記述しています。Sigma-Aldrichは、真のCohn分画法、改変エタノール分画法、熱ショックやクロマトグラフィーなど様々な主要方法で精製された血清アルブミンを製造および販売しています。さらなる精製ステップには、結晶化や活性炭ろ過が含まれる場合があります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Elasticity and Structure of Eukaryote Chromosomes Studied by Micromanipulation and Micropipette Aspiration
Houchmandzadeh B, et al.
The Journal of cell biology, 139(1), 1-12 (1997)
Acrolein-Activated Matrix Metalloproteinase 9 Contributes to Persistent Mucin Production
Deshmukh HS, et al.
American Journal of Respiratory Cell and Molecular Biology (2012)
Combination of polymer technology and carbon nanotube array for the development of an effective drug delivery system at cellular level
Riggio C, et al.
Nanoscale Research Letters, 4(7), 668-668 (2009)
Albumin and mammalian cell culture: implications for biotechnology applications
Francis GL
Cytotechnology, 62(1), 1-16 (2010)
Bovine serum albumin interactions with metal complexes
Topalua T, et al.
Clujul Medical (1957), 87(4), 215-215 (2014)
資料
Find answers to questions (FAQs) about fetal bovine serum (FBS) that is gamma-irradiated by the SER-TAIN™ process. Request a sample of FBS at Sigma-Aldrich.com.
Explore serum albumin's role in serum-free cell culture systems for biomanufacturing.
関連コンテンツ
Learn about bovine serum albumin (BSA) structure, molecular weight, function, solubility, how BSA is made, purification methods, applications and purchasing.
ウシ血清アルブミン(BSA)の構造、分子量、機能、溶解性、製造方法、精製方法、アプリケーションおよび購入に関する情報が得られます。