スキップする
A9062
アデノシン5′-三リン酸 ジ(トリス)塩 水和物 from bovine testes
≥95%, Fermentation, powder
別名:
5′-ATP-DiTris
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
100 mg
在庫from市川市大町368
¥7,050
1 g
在庫from市川市大町368
¥22,900
5 x 1 g
カートの在庫状況を確認する
¥55,700
10 g
カートの在庫状況を確認する
¥94,700
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C10H16N5O13P3 · 2C4H11NO3 · xH2O
CAS番号:
分子量:
749.45 (anhydrous basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
41106305
eCl@ss:
32160414
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
Assay:
≥95%
Biological source:
(Fermentation)
Form:
powder
Solubility:
H2O: 50 mg/mL
Storage temp.:
−20°C
¥7,050
在庫詳細
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
アデノシン5′-三リン酸 ジ(トリス)塩 水和物 from bovine testes, ≥95%
biological source
(Fermentation)
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
solubility
H2O: 50 mg/mL
cation traces
Na: ≤0.1%
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.NC(CO)(CO)CO.NC(CO)(CO)CO.Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H16N5O13P3.2C4H11NO3.H2O/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(26-10)1-25-30(21,22)28-31(23,24)27-29(18,19)20;2*5-4(1-6,2-7)3-8;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,21,22)(H,23,24)(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);2*6-8H,1-3,5H2;1H2/t4-,6-,7-,10-;;;/m1.../s1
InChI key
ZMNHJZFDZFGOFE-MSQVLRTGSA-N
Application
アデノシン5'-三リン酸ジ(トリス)塩無水物は、以下に使用されています:
  • 間質性相互作用分子1ノックアウト(STIM1-/-)マウスにおけるCa2+流入測定のための細胞処理およびミクログリアの移動のためin vitro走化性アッセイ
  • ミトコンドリア呼吸制御アッセイおよび複合体V活性測定のためのバッファーCの成分
  • Na+/K+-ATPase活性における銀ナノ粒子(AgNP)の阻害
Biochem/physiol Actions
P2プリン作動性アゴニストです。カルシウム活性化カリウムチャンネルの活性を増加させます。ATP依存性酵素系の基質です。
アデノシン5'-三リン酸ジ(トリス)塩無水物は、金属の不在を必要とするアプリケーションにおいて有用です。
アデノシン5'-三リン酸(ATP)は、in vivoにおけるエネルギー貯蔵や代謝の中心的な成分です。ATPは、多くの細胞プロセス、呼吸、生合成反応、運動性、および細胞分裂に使用されます。ATPは、細胞シグナルに関与する多くのキナーゼや、セカンドメッセンジャーであるcAMPを生成するアデニル酸シクラーゼの基質です。ATPは、代謝ポンプを駆動するための代謝エネルギーを提供します。ATPは、様々な酵素反応において補酵素として機能します。
Disclaimer
不安定です。安定性を最大限に高めるため、pH 3.5~6.8の溶液保存時を凍結してください。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
A2383A3377A2647
biological source
(Fermentation)
biological source
microbial
biological source
microbial
biological source
natural (organic)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
crystalline
form
powder
assay
≥95%
assay
≥99%
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥93% (HPLC)
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: 50 mg/mL
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)