product name
イーグル基礎培地, With Earle′s salts and sodium bicarbonate, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
無菌性
sterile-filtered
形状
liquid
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
endotoxin, tested
構成
L-glutamine: no
NaHCO3: yes
Earle’s salts (5% CO2): yes
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- 蝸牛の器官培養およびサリチル酸処理のための培養培地における成分として
- 軸索ミトコンドリアの分布や集団動態を制御するシステムがあるかどうかを判断するための小脳顆粒神経細胞(CGN)の維持
- 神経発達に対する細胞外シグナルの影響を調べるためのスライスオーバーレイアッセイのための皮質切片、無血清培地、スライス培養培地の調製
再構成
よく一緒に購入される製品
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
B1522-BULK:
B1522PROC:
B1522-500ML:
B1522-PH:
B1522-6X500ML:
B1522-100ML:
B1522-VAR:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Cell culture protocol for passaging and splitting suspension cell lines
Calcium is an ionically stable divalent cation with important beneficial and toxic properties in cell culture. It is a component of a wide range of cell culture media.