表示を変更する
| あなたへ/カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
500 mg | カートの在庫状況を確認する | ¥33,900 |
1 g | カートの在庫状況を確認する | ¥57,400 |
5 g | カートの在庫状況を確認する | ¥146,000 |
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C10H13NO4 · HCl
CAS番号:
分子量:
247.68
UNSPSC Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
solid
製品名
L-3,4-ジヒドロキシフェニルアラニンメチルエステル 塩酸塩, solid
form
solid
Quality Segment
color
white to off-white
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl[H].COC(=O)[C@@H](N)Cc1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C10H13NO4.ClH/c1-15-10(14)7(11)4-6-2-3-8(12)9(13)5-6;/h2-3,5,7,12-13H,4,11H2,1H3;1H/t7-;/m0./s1
InChI key
WFGNJLMSYIJWII-FJXQXJEOSA-N
Application
L-3,4-ジヒドロキシフェニルアラニンメチルエステル塩酸塩は、以下の用途に使用されています:
- 6-ヒドロキシドーパミン誘起マウスセロトニン神経病変の治療のため[1]
- B16F10皮膚メラノーマ細胞のチロシナーゼ活性のため
- 中脳神経におけるその神経保護的効果を試験するため
Biochem/physiol Actions
L-3,4-ジヒドロキシフェニルアラニンメチルエステルは、血液脳関門を通過するL-DOPAのための前駆体です。抗パーキンソン病薬のL-DOPAメチルエステルは、白血病およびメラノーマにおいて抗がん剤としての機能を発揮します。
Disclaimer
光感受性
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form powder | form powder |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| color white to off-white | color white to off-white | color white to tan | color white to off-white |
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable