Merck
H4381
Sigma-Aldrich
6-ヒドロキシドーパミン 塩酸塩
≥97% (titration), powder, neurotoxin
別名:
2,4,5-トリヒドロキシフェネチルアミン 塩酸塩, 2,5-ジヒドロキシチラミン 塩酸塩, 2-(2,4,5-トリヒドロキシフェニル) エチルアミン 塩酸塩, 6-OHDA
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥35,600
1 G
¥137,000
500 MG
¥139,000
¥35,600
出荷可能日2025年4月09日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥35,600
1 G
¥137,000
500 MG
¥139,000
About This Item
化学式:
(HO)3C6H2CH2CH2NH2 · HCl
CAS番号:
分子量:
205.64
Beilstein:
4274007
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥35,600
出荷可能日2025年4月09日詳細
バルクの問い合わせ
製品名
6-ヒドロキシドーパミン 塩酸塩, ≥97% (titration), powder
アッセイ
≥97% (titration)
フォーム
powder
off-white to brown
mp
232-233 °C (dec.) (lit.)
溶解性
H2O: >50 mg/mL, clear, yellow to brown
保管温度
room temp
SMILES記法
Cl.NCCc1cc(O)c(O)cc1O
InChI
1S/C8H11NO3.ClH/c9-2-1-5-3-7(11)8(12)4-6(5)10;/h3-4,10-12H,1-2,9H2;1H
InChI Key
QLMRJHFAGVFUAC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
6-ヒドロキシドーパミン塩酸塩(6-OHDA)は、通常パーキンソン病(PD)を誘発するのに用いられる神経毒です。6-OHDAは、PDを進行的に模倣する黒質緻密部におけるドーパミン作動性神経の死を引き起こします。6-OHDAは高酸化性であり、血液脳関門を越えることはできません。6-OHDAは酸素種を発生することによって細胞毒をもたらし、細胞ストレスおよび細胞死を開始します。[1][2]6-OHDAは、初代神経培養、ヒト神経線維芽細胞腫細胞株およびラット副腎細胞腫細胞株、PC12のような多くのin vitroモデルにおいて神経細胞死を引き起こします。[2]
アプリケーション
6-ヒドロキシドーパミン塩酸塩は以下の用途に使用されています:
  • ラットにおけるパーキンソン病(PD)の誘発、[1]
  • PC12細胞株に対する6-OHDAの細胞毒効果の分析、[3]
  • 青斑核からのノルアドレナリン作動性(NA)ニューロンの欠損の誘発[2]
生物化学的/生理学的作用
カテコ-ルアミン作動性の神経終末を破壊する神経毒です。
注意
吸湿性です。
再構成
0.1%メタ重亜硫酸ナトリウムや、その他の酸化防止剤を含有する無酸素水に溶解してください。
溶液は毎回新しく調製し、遮光してください。溶液は酸化すると赤色に変化します。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
H4381-100MG:
H4381-5MG:
H4381-500MG:
H4381-25MG:
H4381-50MG:
H4381-1G:
H4381-BULK:
H4381-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Kryspin Andrzejewski et al.
Journal of biomedical science, 24(1), 24-24 (2017-03-30)
Malfunctioning of the serotonergic system in Parkinson's disease may contribute to non-motor symptoms such as respiratory complications. Thus the aim of our study was to investigate the role of serotonin 5-HT Wistar rats were lesioned unilaterally with double 6-hydroxydopamine (6-OHDA)
Molecular mechanisms of 6-hydroxydopamine-induced cytotoxicity in PC12 cells: involvement of hydrogen peroxide-dependent and-independent action
Saito Y, et al.
Free Radical Biology & Medicine, 42(5), 675-685 (2007)
Human induced pluripotent stem cell-derived neurons improve motor asymmetry in a 6-hydroxydopamine-induced rat model of Parkinson's disease
Han F, et al.
Cytotherapy, 17(5), 665-679 (2015)
The 6-hydroxydopamine model and parkinsonian pathophysiology: Novel findings in an older model
Hernandez-Baltazar D, et al.
Neurologia (Barcelona, Spain), 32(8), 533-539 (2017)
Pingping Song et al.
Protein & cell, 7(2), 114-129 (2016-01-10)
Mutations or inactivation of parkin, an E3 ubiquitin ligase, are associated with familial form or sporadic Parkinson's disease (PD), respectively, which manifested with the selective vulnerability of neuronal cells in substantia nigra (SN) and striatum (STR) regions. However, the underlying