Merck
T9378
Sigma-Aldrich
Trypsin inhibitor
crude powder
別名:
トリプシンインヒビター ライマメ由来
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥32,800
500 MG
¥122,000
1 G
¥185,000
¥32,800
出荷予定日2025年3月30日
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥32,800
500 MG
¥122,000
1 G
¥185,000
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.77
¥32,800
出荷予定日2025年3月30日
製品名
トリプシンインヒビター Phaseolus limensis(ライマメ)由来, Type II-L, crude powder
由来生物
Phaseolus limensis (lima bean)
品質水準
タイプ
Type II-L
フォーム
crude powder
分子量
9 kDa
溶解性
0.067 M sodium phosphate buffer, pH 7.6: 1 mg/mL
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Phaseolus limensis(ライ豆)由来のトリプシン阻害剤は以下の用途に使用されています:
  • ヒト血漿中のトリプシン阻害[1]
  • ウサギの骨格筋のタンパク質消化停止[2]
  • Lygus lineolaris(サビイロカスミカメ)から抽出された唾液腺酵素の阻害[3]
  • Agave tequilana(アガベ・テキーラナ)抽出酵素のタンパク質分解活性の阻害[4]
トリプシンインヒビターは、エステラーゼ型[5]酵素の単離のためのアフィニティーリガンドとして用いられています。
生物化学的/生理学的作用
リマ豆由来のトリプシン阻害剤は、プロテアーゼ阻害剤のBowman-Birkファミリーに属しています。[6]分子量は9 kDaで、9つのジスルフィド架橋を含み、非常に高い熱安定性を有しています。トリプシンとキモトリプシン結合サブドメインがあります。[7]
物性
単量体は、みかけの分子量が約9,000 Daであり、濃度およびpH依存的に二量体化します。
単位の定義
1トリプシンユニットは、BAEEを基質として用いる場合、pH 7.6、25°C、1分間に、ΔA253が0.001となる酵素量です(反応液量 = 3.2 mL、光路長 = 1 cm)。
調製ノート
Tauber, H., et al., J. Biol. Chem., 179, 1155 (1949)の方法の変法で調製されています。
アナリシスノート
1 mgは、タンパク質1 mgあたり約10,000 BAEE単位の活性を有する≥0.8 mgのトリスピンを阻害します。
その他情報
詳細は、トリプシンインヒビターをご覧ください。
アプリケーション
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
T9378-25MG:
T9378-VAR:
T9378-100MG:
T9378-1G:
T9378-PM:
T9378-BULK:
T9378-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
In-house phase determination of the lima bean trypsin inhibitor: a low-resolution sulfur-SAD case
Debreczeni J, et al.
Acta crystallographica. Section D, Structural biology, 59(2), 393-395 (2003)
G Bellon et al.
Artery, 7(4), 290-302 (1980-01-01)
A serine protease active on insoluble elastin at neutral pH has been isolated from human aortic media employing a Lima-bean trypsin inhibitor - Sepharose column. It is also hydrolyzed Suc (Ala)3 pna and casein but was found inactive against Benzoyl-Tyr-pna
A Rapid and Reliable Method for Total Protein Extraction from Succulent Plants for Proteomic Analysis
Lledias F, et al.
The Protein Journal, 36(4), 308-321 (2017)
Malik Shoaib Ahmad et al.
Proteins, 91(1), 22-31 (2022-08-05)
Bovine pancreatic trypsin was crystallized, in-complex with Lima bean trypsin inhibitor (LBTI) (Phaseolus lunatus L.), in the form of a ternary complex. LBTI is a Bowman-Birk-type bifunctional serine protease inhibitor, which has two independent inhibitory loops. Both of the loops
Are cardiovascular and sympathoadrenal effects of human ?new pressor protein? preparations attributable to human coagulation beta-FXIIa?
Papageorgiou PC, et al.
American Journal of Physiology. Heart and Circulatory Physiology, 286(3), H837-H846 (2004)
資料
Analytical Enzyme Chymotrypsin: Chymotrypsin is produced in the acinar cells of the pancreas as the inactive precursor, chymotrypsinogen.
プロトコル
This technical article described the Enzymatic Assay of Trypsin Inhibitor.
Chromatograms
application for HPLC