Merck
T9767
Sigma-Aldrich
Trypsin inhibitor
powder, suitable for electrophoresis
別名:
SBTI
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
製品名
トリプシンインヒビター Glycine max(ダイズ)由来, For use as a marker in SDS-PAGE, BioReagent
由来生物
Glycine max (soybean)
品質水準
製品種目
BioReagent
フォーム
powder
分子量
20,000 Da
包装
vial of 5 mg
テクニック
electrophoresis: suitable
溶解性
balanced salt solution: 1 mg/mL
concentrate: >10 mg/mL, hazy, amber-yellow
phosphate buffer: 10 mg/mL
water: 10 mg/mL
serum-free medium: soluble
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ダイズ Glycine max (大豆)由来トリプシン阻害薬は、電気泳動の標準分子量マーカーとして使用されています。
生物化学的/生理学的作用
このインヒビターはトリプシンに対して作用し、キモトリプシンおよびプラスミンに対してこれよりも弱い作用を及ぼします。 このインヒビターはトリプシン、血漿カリクレイン、凝固因子Xと同様のメカニズムをもってプロテアーゼも阻害します。トリプシンインヒビターは、メタロプロテアーゼ、組織ベースのカリクレイン、酸プロテアーゼまたはチオプロテアーゼに対しては作用しません。 このインヒビターは、プロテアーゼ活性部位の1:1の化学量論合成物を生成することで作用し、次にインヒビターの単一のアルギニン-イソロイシン結合が開裂します。 阻害は可逆性でpH依存性です。
構成
ダイズトリプシン阻害薬は2つのジスルフィド結合で架橋した1本のポリペプチドに181個のアミノ酸残基を含む単量体タンパク質です。
単位の定義
トリプシン1単位= N-α-ベンゾイル-L-アルギニンエチルエステル(BAEE)を基質として使用するとき、pH 7.6、25℃においてA253が0.001/分
トリプシン1単位= N-アルファ-ベンゾイル-L-アルギニンエチルエステル(BAEE)を基質として使用するとき、pH 7.6、25℃においてA253が0.001/分
調製ノート
トリプシンインヒビターは水およびリン酸バッファーに10 mg/mLの濃度で溶けます。 また、平衡塩溶液に1 mg/mLの濃度で溶け、無血清培地にも溶けます。 濃度が10 mg/mLを超える濃縮溶液は濁ることがあり、黄色からアンバーを呈します。 細胞をトリプシン化した後、解離に使用したトリプシン溶液1 mLに対し1 mLのトリプシンインヒビター溶液に1 mg/mLで再懸濁させます。 次にこの細胞懸濁液を1000 rmpで遠心分離し、細胞ペレットを生成します。
溶液は2~8℃で短期間保存したとき活性を保持できます。溶液はアリコートを-20℃で凍結させると安定します。
アプリケーション
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Quantification of tear proteins by SDS-PAGE with an internal standard protein: a new method with special reference to small volume tears
Li K, et al.
Graefe'S Archive For Clinical and Experimental Ophthalmology = Albrecht Von Graefes Archiv Fur Klinische Und Experimentelle Ophthalmologie, 248(6), 853-862 (2010)
Endosymbiotic and host proteases in the digestive tract of the invasive snail Pomacea canaliculata: diversity, origin and characterization
Godoy MS, et al.
Testing, 8(6), e66689-e66689 (2013)
Martín S Godoy et al.
PloS one, 8(6), e66689-e66689 (2013-07-03)
Digestive proteases of the digestive tract of the apple snail Pomacea canaliculata were studied. Luminal protease activity was found in the crop, the style sac and the coiled gut and was significantly higher in the coiled gut. Several protease bands
Isabelle Le Potier et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 1466, 1-10 (2016-07-31)
Capillary electrophoresis (CE) coupled to fluorescence detection is an invaluable technique for the quantitative analysis of proteins of interest in the field of clinical diagnosis and quality control of novel biotechnology products. The various chemical and instrumental approaches that have
Selective enrichment of albumin in biological samples by CE using segmental filling with sodium octyl sulfate in the background electrolyte
Lin Chin-Yu and Tseng Wei-Lung
Electrophoresis, 30(3), 532-539 (2009)
資料
For use as a marker in SDS-PAGE; Albumin from chicken egg white, For use as a marker in SDS-PAGE; L-Lactic Dehydrogenase from rabbit muscle, Type XI, lyophilized powder, 600-1,200 units/mg protein
プロトコル
天然のトリプシンインヒビターは、セリンプロテアーゼ阻害剤(セルピン)としても知られ、プロテアーゼ阻害剤の中で最も種類が多い最大のファミリーです。セルピンはin vivoでセリンプロテアーゼを阻害することでタンパク質の活性および異化をコントロールします。
Natural trypsin inhibitors (serpins) regulate protein activation and catabolism by inhibiting serine proteases in vivo.
Chromatograms
application for HPLC