APMB-RO
Roche
アルカリホスファターゼ
solution, from bovine (calf) intestine, 2 units/μg protein, optimum pH 7.5-9.5
別名:
ALP, CAP, CIAP, cip, ウシ腸ホスファターゼ, オルトリン酸モノエステルホスホヒドロラーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1000 UNITS
¥20,000
1000 UNITS
¥20,000
¥20,000
単価¥25,000割引20%在庫あり詳細
すべての画像(1)
サイズを選択してください
表示を変更する
1000 UNITS
¥20,000
1000 UNITS
¥20,000
About This Item
¥20,000
単価¥25,000割引20%在庫あり詳細
おすすめの製品
由来生物
bovine (calf) intestine
品質水準
フォーム
solution
比活性
2 units/μg protein
包装
pkg of 1,000 U (10713023001 [1 U/μl])
pkg of 1,000 U (11097075001 [20 U/μl])
メーカー/製品名
Roche
パラメーター
37 °C optimum reaction temp.
最適pH
7.5-9.5
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
シーケンス
APは、1分子当たり4原子の亜鉛を含む亜鉛含有酵素です(Efstradiatis、1977)。
単位の定義
1単位のアルカリホスファターゼは、+37℃、アッセイ条件下において1 molの4-ニトロフェニルリン酸を1分で加水分解する酵素活性を持ちます。
注Moessnerらによります。5単位のアルカリホスファターゼ(+37℃、ジエタノールアミンバッファー)は、1単位のアルカリホスファターゼ(∔25℃、グリシン/NaOHバッファー)に対応します。
単位変換:約3.6 U(MBグレードAP)
[∔37℃、4-NPPを基質とする、ジエタノールアミンバッファー、pH 9.8]=1 U[∔25℃、4NPPを基質とする、グリシンバッファー、pH 10.5]。
容量活性:11097075001調製物で20 U/μL。 10713023001調製物で1 U/μL。
注Moessnerらによります。5単位のアルカリホスファターゼ(+37℃、ジエタノールアミンバッファー)は、1単位のアルカリホスファターゼ(∔25℃、グリシン/NaOHバッファー)に対応します。
単位変換:約3.6 U(MBグレードAP)
[∔37℃、4-NPPを基質とする、ジエタノールアミンバッファー、pH 9.8]=1 U[∔25℃、4NPPを基質とする、グリシンバッファー、pH 10.5]。
容量活性:11097075001調製物で20 U/μL。 10713023001調製物で1 U/μL。
物理的形状
10713023001: 保存バッファーを溶媒とする酵素溶液(1 U/μL)、pH 7.6(20℃)
11097075001:保存バッファーを溶媒とする酵素溶液(20 U/μL)、pH 7.6(20℃)
11097075001:保存バッファーを溶媒とする酵素溶液(20 U/μL)、pH 7.6(20℃)
調製ノート
使用溶液:保存バッファー:25 mMトリス-HCl、1 mM MgCl2、0.1 mM ZnCl2、グリセロール50%(v/v)、pH 7.6(4℃)。
保存条件(使用溶液):保存バッファーで希釈したMBグレードAP希釈液(1~5 U/μL)は2~8℃で17ヵ月安定です。
希釈率が高い場合(約0.01 U/μL)、毎日新たに調製し、2~8℃に保ちます。
クローニング中はベクターの自己連結を防ぎます
線形化ベクターに5′-リン酸がない場合、ベクター自体に連結できないか、複数のベクターコピーを含むコンカテマーが生成されません。したがって、連結反応産物は、連結プラスミドではなく、主として組換えDNAです(ベクター+DNA挿入物)。
不活性化:容量1/10のEGTAを反応ミックスに加え、∔65℃で10分間インキュベートします。酵素の完全な不活性化を確保するために、フェノール/クロロホルム/イソアミルアルコールでミックスを抽出してすべてのタンパク質を除去します。
保存条件(使用溶液):保存バッファーで希釈したMBグレードAP希釈液(1~5 U/μL)は2~8℃で17ヵ月安定です。
希釈率が高い場合(約0.01 U/μL)、毎日新たに調製し、2~8℃に保ちます。
クローニング中はベクターの自己連結を防ぎます
線形化ベクターに5′-リン酸がない場合、ベクター自体に連結できないか、複数のベクターコピーを含むコンカテマーが生成されません。したがって、連結反応産物は、連結プラスミドではなく、主として組換えDNAです(ベクター+DNA挿入物)。
不活性化:容量1/10のEGTAを反応ミックスに加え、∔65℃で10分間インキュベートします。酵素の完全な不活性化を確保するために、フェノール/クロロホルム/イソアミルアルコールでミックスを抽出してすべてのタンパク質を除去します。
その他情報
一般試験室に使用します。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
この製品を見ている人はこちらもチェック
PLoS biology, 13(12), e1002329-e1002329 (2015-12-20)
Interhomolog crossovers promote proper chromosome segregation during meiosis and are formed by the regulated repair of programmed double-strand breaks. This regulation requires components of the synaptonemal complex (SC), a proteinaceous structure formed between homologous chromosomes. In yeast, SC formation requires
Alkaline Phosphatase
Journal of Separation Science (2023)
Alkaline Phosphatase.
Cold Spring Harbor Protocols, 100768-100768 (2020)
Physiologia plantarum, 174(4), e13731-e13731 (2022-06-20)
Saline-alkali (SA) stress induces excessive reactive oxygen species (ROS) accumulation in plant cells, resulting in oxidative damages of membranes, lipids, proteins, and nucleic acids. Melatonin has antioxidant protection effects in living organisms and thus has received a lot of attention.
Alkaline phosphatase: an overview
Indian Journal of Clinical Biochemistry : IJCB, 29(3), 269-278 (2014)