Merck
03359123001
Roche
アルカリホスファターゼ 組換え体、高活性
EIA Grade, from Pichia Pastoris
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
Enzyme Commission number:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.21
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
形状
buffered aqueous solution (ready-to-use, 20 mg/ml)
比活性
≥7000 units/mg protein (At 37 °C with pNPP and DEA as the substrates)
包装
pkg of 10 mg (500 μl)
メーカー/製品名
Roche
濃度
20 mg/mL (ready-to-use)
最適pH
8.0(Stability)
9.8(Activity)
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
詳細
アルカリホスファターゼ(ALP)は、加水分解酵素です。仔牛腸粘膜でみられる高活性型です。仔牛腸アルカリホスファターゼは、分子量約140 kDaの二量体糖タンパク質です。
組換え高活性アルカリホスファターゼは、天然のウシ由来アルカリホスファターゼと同一のアミノ酸配列を持っています。生産プロセスでは動物由来成分は使用しません。これにより、ウシ海綿状脳症(BSE)およびその他の動物に起因する感染症のリスクが排除されます。
組換え酵素は、優れたロット間の一貫性を保証し、BSEのリスクを完全に排除します。
特異性
アルカリホスファターゼは、一級および二級アルコール、糖類、環状アルコール、フェノールおよびアミンのエステルなど、多数のリン酸エステルの加水分解を触媒しました。ホスホジエステルは反応しません。本酵素は無機ピロリン酸塩を加水分解します。本酵素の速度論特性は、酵素の純度、アッセイ中の酵素濃度、緩衝液、pHなど多くの要因に依存します。
アプリケーション
アルカリホスファターゼは、アミノ基および炭水化物基を介して他のタンパク質と結合できます。酵素液は、事前透析なしで、結合に直接使用できます。APとIgGの結合には、2.5:1の比率が推奨されます。共役酵素の用途は、ELISAおよびマイクロアレイからウエスタンブロット分析まで様々です。
生物化学的/生理学的作用
アルカリホスファターゼ(ALP)は、ヌクレオチド、タンパク質、アルカロイドなど多くのタイプの分子から5位と3位のリン酸基を除去する役割を果たします。また、リピドA部分の脱リン酸化によってリポ多糖を修飾することもできます。これにより、未修飾のリピドAよりも毒性が低くなります。
規格
≥7,000 U/mg(+37℃、pNPP、DEA)
物理的形状
3 M NaCl、pH 7.6、5 mM塩化マグネシウム、0.1 mM塩化亜鉛、30 mMトリエタノールアミン溶液。
調製ノート
アクチベーター:Mg2-、Co2-およびMn2-イオン
その他情報
ライフサイエンス研究専用。診断目的での使用はできません。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
文書ライブラリにアクセスする
Quantitation of surface coverage of oligonucleotides bound to chip surfaces: a fluorescence-based approach using alkaline phosphatase digestion.
Pal S, et al.
Lab on a chip, 1332-41 null
Intestinal alkaline phosphatase detoxifies lipopolysaccharide and prevents inflammation in zebrafish in response to the gut microbiota.
Bates JM, et al.
Cell host & microbe, 371-82 null
Yuta Kyosei et al.
Diagnostics (Basel, Switzerland), 10(8) (2020-08-23)
Polymerase chain reaction (PCR)-based antigen tests are technically difficult, time-consuming, and expensive, and may produce false negative results requiring follow-up confirmation with computed tomography. The global coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic has increased the demand for accurate, easy-to-use, rapid, and
Affinity-chromatography purification of alkaline phosphatase from calf intestine.
Brenna O, et al.
The Biochemical Journal, 291-6 null
Intestinal alkaline phosphatase. Physical properties and quaternary structure.
Fosset M, et al.
Biochemistry, 1783-8 null