Merck
P4439
Sigma-Aldrich
Phosphatase, Alkaline from porcine kidney
lyophilized powder, ≥100 DEA units/mg protein
別名:
オルトリン酸-モノエステルホスホヒドロラーゼ(アルカリ性至適)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 UNITS
¥11,200
¥11,200
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 UNITS
¥11,200
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
eCl@ss:
42010105
NACRES:
NA.54
¥11,200
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
フォーム
lyophilized powder
比活性
≥100 DEA units/mg protein
組成
Protein, ≥50%
保管温度
−20°C
アプリケーション
Alkaline phosphatase is used for conjugation to antibodies and other proteins for ELISA, Western blotting, and histochemical detection. Alkaline phosphatase is also used to prevent DNA self ligation and for radiolabeling[1].
生物化学的/生理学的作用
Alkaline phosphatase is a hydrolase enzyme that dephosphorylates molecules such as nucleotides, proteins and alkaloids.
包装
容量はDEAユニットに基づいています。
単位の定義
1ユニットは、pH 9.8、37°C、1分間で、1.0 μmolのp-ニトロフェニルリン酸を加水分解する酵素量です。
物理的形状
凍結乾燥品(Tris-HCl, 塩化ナトリウム含有)
アナリシスノート
タンパク量はビウレット法により決定しています。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P4439-500UN:
P4439-VAR:
P4439-100UN:
P4439-1KU:
P4439-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sequencing end-labeled DNA with base-specific chemical cleavages.
A M Maxam et al.
Methods in enzymology, 65(1), 499-560 (1980-01-01)
Naomi Ofer et al.
The Journal of biological chemistry, 288(16), 11287-11293 (2013-03-09)
Protein degradation via prokaryotic ubiquitin-like protein (Pup) tagging is conserved in bacteria belonging to the phyla Actinobacteria and Nitrospira. The physiological role of this novel proteolytic pathway is not yet clear, although in Mycobacterium tuberculosis, the world's most threatening bacterial
Gouri Chaudhuri et al.
Indian journal of biochemistry & biophysics, 50(1), 64-71 (2013-04-27)
The hydrolysis of p-nitrophenyl phosphate (pNPP) by calf intestinal alkaline phosphatase (CIAP) was investigated with respect to kinetic parameters such as V(max), K(m) and K(cat) under varying pH, buffers, substrate concentration, temperature and period of incubation. Highest activity was obtained
Lars Hansen et al.
American journal of human genetics, 92(4), 575-583 (2013-04-09)
PGAP2 encodes a protein involved in remodeling the glycosylphosphatidylinositol (GPI) anchor in the Golgi apparatus. After synthesis in the endoplasmic reticulum (ER), GPI anchors are transferred to the proteins and are remodeled while transported through the Golgi to the cell
Insulin affects dopamine metabolism in Drosophila females under normal and stress conditions.
N V Adonyeva et al.
Doklady. Biochemistry and biophysics, 448, 40-42 (2013-03-13)
プロトコル
Enzymatic Assay of Alkaline Phosphatase, Diethanolamine Assay (EC 3. 1. 3. 1)