安全性情報
861
Sigma-Aldrich
Naphthol AS-BI Alkaline Solution
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 ML
¥23,700
¥23,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 ML
¥23,700
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
NACRES:
NA.47
¥23,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
solution
品質水準
シェルフライフ
Expiry date on the label.
体外診断薬
for in vitro diagnostic use
濃度
4 mg/mL
pH
9.5
アプリケーション
hematology
histology
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
関連するカテゴリー
アプリケーション
Sigmaのアルカリホスファタ-ゼ法のキット(カタログ番号86C、86R)に含まれます。
構成
4 mg/mLナフト-ルAS‐BIアルカリ溶液の2 mol/L AMPD緩衝液溶液、pH 9.5
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
861-VAR:
861-10ML-KC:
861-BULK:
861-10ML:4548173370668
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
B Claire McDyre et al.
Toxicologic pathology, 46(2), 202-223 (2018-01-31)
The past decade has seen an increase in the development and clinical use of biomarkers associated with histological features of liver disease. Here, we conduct a comparative histological and global proteomics analysis to identify coregulated modules of proteins in the
Shervin Bahrami et al.
Clinical immunology (Orlando, Fla.), 191, 37-43 (2018-03-24)
Retroviruses including Human Endogenous Retroviruses (HERVs), contain a conserved region with highly immunomodulatory functions in the transmembrane proteins in envelope gene (env) named immunosuppressive domain (ISU). In this report, we demonstrate that Env59-GP3 peptide holds therapeutic potential in a mouse