The 86C and 86R kits are intended for use with adherent cells. The same applies to SCR004. The APF kit, a fluorescence-based kit, would be more suitable for use if trying to detect alkaline phosphatase in culture media.
サイズを選択してください
| 容量 | カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|---|
| 1 kit | カートの在庫状況を確認する | ¥39,400 |
この商品について
Quality Level
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
dilution
(for histology)
application(s)
hematology
histology
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Application
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| application(s) hematology | application(s) hematology | application(s) hematology | application(s) hematology |
| Quality Level 500 | Quality Level 500 | Quality Level 500 | Quality Level 500, 600 |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
| IVD for in vitro diagnostic use | IVD for in vitro diagnostic use | IVD for in vitro diagnostic use | IVD for in vitro diagnostic use |
| shelf life Expiry date on the label. | shelf life Expiry date on the label. | shelf life Expiry date on the label. | shelf life Expiry date on the label. |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 白血球アルカリホスファターゼキット
キットの構成要素のみ
- Citrate Solution (915) 50 mL
- FBB-Alkaline Solution (863) 10 mL
- Naphthol AS-BI Alkaline Solution (861) 10 mL
- Neutral Red Solution (N6264) 50 mL
- Sodium Nitrite Solution (914) 10 mL
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
wgk
WGK 3
保管分類
10 - Combustible liquids
適用法令
キットコンポーネントの情報を参照してください
pdsc
キットコンポーネントの情報を参照してください
prtr
キットコンポーネントの情報を参照してください
fsl
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_indicated
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_notified
キットコンポーネントの情報を参照してください
cart
キットコンポーネントの情報を参照してください
jan
グローバルトレードアイテム番号
| カタログ番号 | GTIN |
|---|---|
| 86C-1KT | 04061833042328 |