Merck
F3381
Sigma-Aldrich
ファストレッドバイオレットLB塩
Dye content ≥90%, Powder
別名:
5-クロロ-4-ベンザミド-2-メチルベンゼンジアゾニウムクロリド ヘミ(亜鉛クロリド)塩
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥5,280
250 MG
¥9,880
500 MG
¥20,300
1 G
¥28,100
5 G
¥91,200
¥5,280
出荷可能日2025年4月09日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥5,280
250 MG
¥9,880
500 MG
¥20,300
1 G
¥28,100
5 G
¥91,200
About This Item
化学式:
C14H11Cl2N3O · ½ZnCl2
CAS番号:
分子量:
376.31
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
¥5,280
出荷可能日2025年4月09日詳細
バルクの問い合わせ
製品名
ファストレッドバイオレットLB塩, Dye content ≥90 %
フォーム
powder
組成
Dye content, ≥90%
溶解性
H2O: 1 mg/mL
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[Cl-].Cc1cc(NC(=O)c2ccccc2)c(Cl)cc1[N+]#N
InChI
1S/C14H10ClN3O.ClH/c1-9-7-13(11(15)8-12(9)18-16)17-14(19)10-5-3-2-4-6-10;/h2-8H,1H3;1H
InChI Key
SARKXLKWFKNUMR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ファストレッドバイオレットLB塩は、4′-amino-2′-chloro-5′-methylbenzanilideとしても知られています。親油性アミンであり、中程度の大きさの芳香族系と親水性のジアゾニウムカチオンを有します。ジアゾニウム塩は、塩化亜鉛の複塩として市販されています。その色素含量は≥90%です。[1]
アプリケーション
  • ファストレッドバイオレットLB塩は、組織化学的方法、血液学的方法、組織学的方法およびフローサイトメトリー法によるアルカリホスファターゼの定量に適しています。[1]
  • 骨折治癒におけるTNF-αの役割を検討するために使用されています。[2]
  • 組織切片中の酒石酸耐性酸性ホスファターゼ(TRAP)の検出に使用されています。[3][4][5]
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
F3381-BULK:
F3381-100MG:
F3381-5G:
F3381-VAR:
F3381-1G:
F3381-250MG:
F3381-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Three-dimensional reconstruction of fracture callus morphogenesis.
Gerstenfeld LC
The Journal of Histochemistry and Cytochemistry, 54, 1215-1215 (2006)
Impaired fracture healing in the absence of TNF-alpha signaling: the role of TNF-alpha in endochondral cartilage resorption
Gerstenfeld, et al.
Journal of Bone and Mineral Research, 18(9), 1584?1592-1584?1592 (2003)
Tatsuya Yoshida et al.
Journal of orthopaedic surgery and research, 4, 31-31 (2009-08-05)
Pasteurized bone grafting is used following the excision of a bone tumor for the purpose of eliminating neoplastic cells while preserving bone-inducing ability. In the hopes of guaranteeing the most favourable results, the establishment of an animal model has been
Conn's Biological Stains
Kiernan & Horobin
Conn?s Biological Stains (2002)
Comparison of effects of the bisphosphonate alendronate versus the RANKL inhibitor denosumab on murine fracture healing.
Gerstenfeld LC
Journal of Bone and Mineral Research, 24, 196-196 (2009)