スキップする
862
FRVアルカリ溶液 溶液
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
10 mL
カートの在庫状況を確認する
¥26,500
この商品について
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
12352106
¥26,500
カートの在庫状況を確認する
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
form
solution
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
5 mg/mL
application(s)
hematology
histology
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Application
Sigmaの顆粒球用Leukocyte Alkaline Phosphatase Kit(製品番号86R)とともに使用します。このキットの手順は、LAP法という名称で広く知られています。
Other Notes
5 mg/mLファストレッドバイオレットLBベ-スの0.4 mol/L塩酸溶液(安定剤含有)
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
8613951916
description
-
description
-
description
1 g/dL in deionized water
description
-
concentration
5 mg/mL
concentration
4 mg/mL
concentration
1 g/dL in deionized water
concentration
12.5 mg/mL
form
solution
form
solution
form
solution
form
solution
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Met. Corr. 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
保管分類
10 - Combustible liquids
適用法令
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
862-BULK: + 862-10ML:4548173370675 + 862-10ML-KC: + 862-VAR:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)