Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
サイズを選択してください
| 容量 | カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|---|
| 1 kit | カートの在庫状況を確認する | ¥713,000 |
この商品について
¥713,000
General description
Application
また、胚性幹細胞(ESC)や人工多能性幹細胞(iPSC)を含む多能性幹細胞中のAP活性の検出に適しています。
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
- 比色分析に比べ最大 100 倍の感度
- サンプルを破壊することなく SEAP を測定可能
- 迅速かつ再現性の高い結果
- 安全で取扱が簡単
Other Notes
50 mL 蛍光測定用バッファー(B6558)
6 mL 希釈用バッファー(B6433)
50 µL アルカリホスファターゼコントロール用酵素、0.1 mg/mL(C9361)
2 x 1 mg リン酸 4-メチルウンベリフェリル二ナトリウム塩(M8168)
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) microbe id | specific enzyme detection: suitable | technique(s) - | technique(s) immunohistochemistry: 1:50-1:200, western blot: 1:500-1:2000 | technique(s) immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:40 using human tonsil |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| usage kit sufficient for 300 reactions (200 μl reactions) | usage sufficient for 100 tests | usage - | usage - |
| shipped in wet ice | shipped in - | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| Gene Information human ... ALPL(249) | Gene Information - | Gene Information human ... ALPL(249) | Gene Information - |
保管分類
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
wgk
WGK 3
適用法令
キットコンポーネントの情報を参照してください
pdsc
キットコンポーネントの情報を参照してください
prtr
キットコンポーネントの情報を参照してください
fsl
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_indicated
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_notified
キットコンポーネントの情報を参照してください
cart
キットコンポーネントの情報を参照してください
jan
関連コンテンツ
General Information
Instructions
グローバルトレードアイテム番号
| カタログ番号 | GTIN |
|---|---|
| APF-1KT | 04061833418802 |
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 回答-
役に立ちましたか?
-
-
Is Product APF, Alkaline Phosphatase Detection Kit, Fluorescence, used to measure the alkaline phosphatase (AP) activity of cell lysates or the AP activity secreted by cells?
1 回答-
The technical bulletin provides procedures for both. The kit was originally designed for secreted alkaline phosphatase (SEAP), because the human placental SEAP standard that comes with the kit is a secreted enzyme. Its activity in the cell sample can be measured nondestructively and repeatedly over time using an aliquot of the culture medium. It saves time required for cell extract preparations.
役に立ちましたか?
-
-
Is Product APF, Alkaline Phosphatase Detection Kit, used for fluorometric or colorimetric assay?
1 回答-
The assay used is fluorometric, which is more sensitive than the colorimetric assay.