Merck
46944
Sigma-Aldrich
フルオレセインイソチオシアナート–デキストラン
average mol wt 4,000, (FITC:Glucose = 1:250)
別名:
FITC-デキストラン 4, FITC–デキストラン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥24,240
500 MG
¥57,760
¥24,240
単価¥30,300割引20%
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥24,240
500 MG
¥57,760
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
NACRES:
NA.32
¥24,240
単価¥30,300割引20%
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
分子量
average mol wt 4,000
品質水準
組成
(FITC:Glucose = 1:250)
標識化の程度
~0.004 mol/mol FITC glucose
溶解性
H2O: 50 mg/mL, slightly hazy, orange
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
FITC-デキストランは、マイクロ蛍光定量法を使用する微小循環および細胞透過性研究に広く使用されます。FITC-デキストランは、植物細胞壁の多孔性および毛管透過性の研究に使用されています。血漿タンパク質は、FITC-デキストランに結合しないことが示されています。
FITC-デキストランは、血液流、膜損傷、血管ドレナージ、および腎排出などのプロセスの測定をサポートする蛍光性の流動追跡化合物として、心血管、微小循環、灌流、細胞モノレイヤーおよび細胞膜透過性に関する研究に使用されます。
フルオレセインイソチオシアネート-デキストラン(FITC-デキストラン4)は、細胞透過性を調べるための蛍光プローブとして使用されます。FITC-デキストラン4は、小腸や腎細胞などの上皮細胞の透過性のin vivo測定に使用されます。
フルオロセインイソチオシアナートで標識されたデキストランは、動物における灌流試験に使用することが可能です。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Adam J Moeser et al.
Research in veterinary science, 93(2), 975-982 (2012-01-31)
The objective of this study was to investigate intestinal function and morphology associated with peri-weaning failure to thrive syndrome (PFTS) in swine. Jejunum and distal ileum from control and pigs exhibiting PFTS was harvested at weaning, 4 and 11 days
Rebekah E Dumm et al.
Nature communications, 10(1), 779-779 (2019-02-17)
Influenza B virus (IBV) is an acute, respiratory RNA virus that has been assumed to induce the eventual death of all infected cells. We and others have shown however, that infection with apparently cytopathic viruses does not necessarily lead to
Jhen-Wei Ruan et al.
Nature microbiology, 2, 16220-16220 (2016-11-29)
The gut microbiota plays profound roles in host metabolism and the inflammatory response associated with the development of obesity. Dusp6-deficient mice have been shown to be resistant to diet-induced obesity, but the mechanism behind this remains unclear. 16S ribosomal RNA
Development of a novel self-microemulsifying drug delivery system for reducing HIV protease inhibitor-induced intestinal epithelial barrier dysfunction.
Lei B, Zha W, Wang Y, Wen C, et al.
Molecular Pharmacology, 7, 844-853 (2010)
Alyse L Frisbee et al.
Nature communications, 10(1), 2712-2712 (2019-06-22)
Clostridium difficile (C. difficile) incidence has tripled over the past 15 years and is attributed to the emergence of hypervirulent strains. While it is clear that C. difficile toxins cause damaging colonic inflammation, the immune mechanisms protecting from tissue damage
関連コンテンツ
Dextran is a polymer of anhydroglucose. It is composed of approximately 95% alpha-D-(166) linkages. The remaining (163) linkages account for the branching of dextran.
質問
1–5/5 質問  
  1. What is the recommended storage method for stock solutions of item 46944, Fluorescein isothiocyanate-dextran?
    1 回答
    1. Once Fluorescein isothiocyanate-dextran (item 46944) is in solution, it is recommended to store it at -20ºC and utilize it within 3 months to maintain its potency. To prevent multiple freeze/thaw cycles, it is advisable to aliquot the solution.
      役に立ちましたか?
  2. At what excitation and emission wavelengths should Product No. 46944, Fluorescein isothiocyanate-dextran, be read?
    1 回答
    1. The excitation maximum for FITC-dextran is 490 nm, while the emission maximum is 520 nm.
      役に立ちましたか?
  3. Are there any fluorescent hydrophobic substitutes of similar size to FITC dextran (4,000 amu) available, considering regular dextran lacks fluorescence and is hydrophilic?
    1 回答
    1. There is only one dextran conjugated with a hydrophobic fluorescent dye. The TRITC dextran, T4037, has an average dextran weight of 4,400 amu and TRITC is slightly more hydrophobic than FITC.
      役に立ちましたか?
  4. After reconstitution, how can we sterilise the dextran solution?
    1 回答
    1. The FITC-Dextran solution can be sterilized by filtration.
      役に立ちましたか?
  5. What is the stability of FITC-dextran in vivo?
    1 回答
    1. These products are not tested on animals. Reports suggest a 24-hour in vivo stability.