スキップする
FD20
フルオレセインイソチオシアナート–デキストラン
average mol wt 20,000
別名:
FITC–デキストラン
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
容量カタログ番号在庫状況単価
この商品について
CAS番号:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
bacterial (Leuconostoc mesenteroides)
Quality Segment
conjugate
FITC conjugate
form
powder
mol wt
average mol wt 20,000
extent of labeling
0.001-0.020 mol FITC per mol glucose
color
light yellow to dark orange
solubility
water: 25 mg/mL
storage temp.
2-8°C
General description
デキストランはアンヒドログルコースのポリマーです。 約95%のα-D-(166)結合から成ります。 残りの(163)結合はデキストランの分枝を構成します。分枝長のデータに矛盾があることは、平均分枝長が3グルコース単位未満であることを示唆しています。しかし、他の方法では、50グルコース単位を超える分枝が存在することが示されています。天然のデキストランは、分子量(MW)が900万~5億の範囲であることがわかっています。低MWのデキストランは分枝がわずかに少なく、MWの分布範囲がさらに狭くなります。MWが10,000を超えるデキストランは、高度に枝分かれしたような挙動を示します。 デキストラン分子の対称性はMWが増えるにつれて向上します。 MWが2,000~10,000のデキストランは拡張可能なコイルの特性を示します。 MWが2,000未満のデキストランはさらにロッド様の形状を示します。デキストランのMWは、低角度レーザー光散乱、サイズ排除クロマトグラフィー、銅錯体およびアントロン試薬比色還元末端糖測定、粘度といった方法のいずれか1つ以上によって測定します。
Application
FITC-デキストランは、マイクロフルオリメトリーを利用した微小循環と細胞透過性の研究に広く使用されます。 FITC-デキストランは、植物細胞壁の空隙率と毛細血管透過率の研究に使用されています。血漿タンパク質はFITC-デキストランと結合しないことが示されています。
FITC-デキストランは、心血管、微小循環、潅流、細胞単層および細胞膜透過性研究で血流、膜損傷、血管ドレナージ、腎排出などのプロセスの測定を支える蛍光フラックス・トレーサー化合物として使用されます。低分子量FITC-デキストランも、エンドサイトーシス、細胞結合透過性などのプロセスを測定するのに使用されます。フルオレセイン-デキストラン、20 kDaは、エンドサイトーシス、オスモポレーションなどの細胞プロセスの研究に使用できます。 FITC-デキストラン-20は、内皮または上皮単層空隙率、細胞層内での頂端-側底運動および細胞結合透過性の研究に使用できます。FITC-デキストラン-20は、水素、コラーゲン・ミニロッドなどの構造からの薬物放出を研究するためのモデル化合物として使用できます。[1][2]
フルオレセインイソチオシアネ-トでラベルされたデキストランは動物での灌流実験に使用可能です。
フルオロセインイソチオシアナートで標識されたデキストランは、動物における灌流試験に使用することが可能です。
Packaging
底のないガラスボトル。内容物は融着した円錐体の中に入っています。
Preparation Note
シグマは、一般にFITCデキストランの水溶性を25 mg/mL以上の濃度で試験します。 溶液は光から保護しなければなりません。 In vivoでのFITC-デキストランは24時間を超える安定性を有します。
Other Notes
お客様の研究に適したメルクの広範なデキストランを包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
FD150SFD500SFD2000S
biological source
bacterial (Leuconostoc mesenteroides)
biological source
synthetic
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
solubility
water: 25 mg/mL
solubility
H2O: 25 mg/mL, clear to slightly hazy, yellow-orange
solubility
H2O: soluble 25 mg/mL, clear to slightly hazy, yellow to deep orange
solubility
H2O: soluble 25 mg/mL
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
color
light yellow to dark orange
color
faint yellow to orange
color
yellow to orange
color
yellow to orange
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
FD20-BULK: + FD20-250MG: + FD20-1G: + FD20-VAR: + FD20-100MG:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Explore FITC-labelled polysaccharides and their properties, including impact of molecular weight on molecule dimensions.
関連コンテンツ
Dextran is a polymer of anhydroglucose. It is composed of approximately 95% alpha-D-(166) linkages. The remaining (163) linkages account for the branching of dextran.
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
FD20-250MG04061833033326
FD20-100MG04061833033319
FD20-1G04061833622377